Få mere at vide
Invitrogen™ MagMAX™ -96 Total RNA Isolation Kit
Artikelnummer. 10764417
Skift visning
Mængde:
96 Forberedelser
Artikelnummer. Mængde
10764417 96 Forberedelser
1 options
Artikelnummer. 10764417 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1830
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Sættets indhold: 1 behandlingsplade og låg; 11mL lysis/bindingsopløsningskoncentrat; 18 ml vaskeopløsning 1 koncentrat; 55 ml vaskeopløsning 2 koncentrat; 12 ml RNA-genbindingskoncentrat; 10 ml elueringsbuffer; 6mL MagMAX TURBO DNase buffer; 1,1 ml RNA-bindende perler; 1,1 ml lysis/bindingsforstærker; 110 μL TURBO DNase. Indeholder nok reagenser til at isolere RNA fra 96 prøver.
MagMAX-96 Total RNA Isolation Kit er designet til hurtig oprensning med moderat gennemstrømning af RNA fra dyre- og planteceller og væv.
MagMAX-96 Total RNA Isolation Kit er designet til hurtig oprensning med moderat gennemstrømning af RNA fra dyre- og planteceller og væv. RNA oprenset ved hjælp af sættet er ideel til PCR- og RT-PCR-applikationer. Sættet bruger magnetisk perlebaseret –oprensning og indeholder tilstrækkelige reagenser til 96 reaktioner.
Fordele ved MagMAX magnetisk perlebaseret –rensning
Magnetiske perler tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af RNA. Perler binder RNA mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere konsistente RNA-udbytter. Fordi der ikke bruges filtre, er der desuden ingen risiko for tilstopning af filter på grund af cellulære partikler i prøver. Da kun et lille volumen af magnetiske perler er nødvendigt for højeffektiv binding, kan det bundne RNA elueres på kun –20 50μ L nukleasefrit vand, koncentrerer RNA fra store, fortyndede prøver.
Kan rumme forskellige prøvetyper
Sættet rummer forskellige biologiske prøver og en bred vifte af celle- og vævsinputmængder. Sættet er optimeret til high-throughput isolering af RNA fra 25 celler til 2 x 10 6 celler, samt små plante- og pattedyrvævsprøver (op til 10 mg). Protokollen er fuldt ud modtagelig for automatisering. Detaljerede retningslinjer for generel automatisering er inkluderet i sættet.
  • Forbedrede lysis/bindingsbetingelser for at imødekomme større prøveinput
  • Reagenser til TURBO DNase™ behandling inkluderet for at minimere DNA-kontaminering og bevare RNA-integriteten
  • Indeholder protokol for RNA-isolering fra plantevæv
  • 96 reaktioner pr. sæt velegnet til moderat gennemstrømning
  • Automatiserede protokoller, high-throughput kompatible brugere
Tilbehørsprodukter
Lysis/bindingsopløsningskoncentrat, vaskeopløsning 1 koncentrat og vaskeopløsning 2 koncentrat er komponenter i sættet, som også kan købes separat. Plant RNA Isolation Aid kan bruges sammen med MagMAX-96 Total RNA Isolation Kit til isolering af RNA fra plantevæv.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •1 Bearbejdningsplade; stuetemperatur
• 11 ml lyse/bindingsopløsning (koncentreret); stuetemperatur
• 18 ml vaskeopløsning 1 (koncentreret); stuetemperatur
• 55 ml vaskeopløsning 2 (koncentreret); stuetemperatur
• 12 ml RNA-genbinding (koncentreret); stuetemperatur
• 10 ml elueringsbuffer; stuetemperatur
• 6 mL MagMAX TURBO DNase buffer; stuetemperatur
• 1,1 ml RNA-bindende perler; 4 °C
•1,1 ml lysis/bindingsforstærker; -20 °C
•110μ L TURBO DNase; -20 °C
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Elueringsvolumen 50μ L
Prøvetype Celler, Planter, Væv
Endelig produkttype Total RNA
High-throughput kompatibilitet Kompatibel med højt gennemløb
Til brug med (udstyr) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, automatiserede væskehåndteringssystemer
Til brug med (applikation) RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, NGS , mikroarray-analyse, blot hybridisering, Northern blotting, in vitro translation, nukleasebeskyttelsesassays, nukleinsyremærkning
Mængde 96 Forberedelser
Forsendelsestilstand Boks 1: Tøris
Boks 2: Stuetemperatur
Startmaterialemængde Celler:≤ 10 6
Anlæg:≤
≤ 10 mg væv: 5 mg
Udbytte ≤20 pg pr. celle
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • MagMAX-96 Total RNA Isolation Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P330-Skyl munden.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine, Thiocyanic acid