Få mere at vide
Invitrogen™ MagMAX™ -96 for Microarrays Total RNA Isolation Kit
Beskrivelse
Indeholder
Sættets indhold: 1 behandlingsplade og låg; 12 ml lysis/bindingsopløsningskoncentrat; 18 ml vaskeopløsning 1 koncentrat; 72,5 ml vaskeopløsning 2 koncentrat; 14 ml elueringsbuffer; 6mL MagMAX TURBO DNase buffer; 4 x 25mL TRI-reagens; 1,1 ml RNA-bindende perler; 1,1 ml lysis/bindingsforstærker; 215 μL TURBO DNase, 10U/μ L. Indeholder nok reagenser til at isolere RNA fra 96 prøver.
MagMAX™ -96 for Microarrays Total RNA Isolation Kit er til hurtig, high-throughput oprensning af RNA fra pattedyrsceller og væv i 96-brøndsplader. Sættet kombinerer en organisk ekstraktion med magnetisk perlebaseret –oprensning, hvilket giver ekstremt højkvalitets RNA, der er egnet til de mest stringente applikationer, såsom mikroarray-analyse. Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til 96 reaktioner. Fordele ved MagMAX™ -96 for Microarrays Total RNA Isolation Kit:
• Forbedre undersøgelser af genekspression med ensartede resultater fra eksperiment til eksperiment
• Kombinerer TRI Reagent™ med en overlegen magnetisk –perlebaseret teknologi
• Strømlinet RNA-oprensning uden at ofre RNA-kvalitet eller -kvantitet
• Kræver mindre praktisk tid end konkurrerende kits
• Kan integreres med etablerede robotplatforme
• Bedst MagMAX™ kit til svære prøver eller store mængder
Fordele ved MagMAX™ magnetisk perle –baseret oprensning Magnetiske perler
tilbyder mange fordele sammenlignet med andre teknologier til isolering af RNA. Perler binder RNA mere effektivt end glasfiberfiltre, hvilket resulterer i højere og mere konsistente RNA-udbytter. Fordi der ikke bruges filtre, er der desuden ingen risiko for tilstopning af filter på grund af cellulære partikler i prøver. Da der kun er behov for et lille volumen af magnetiske perler til højeffektiv binding, kan det bundne RNA elueres på –kun 20 50μ L nukleasefrit vand, koncentrerer RNA fra store, fortyndede prøver.
Meget streng for den bedste kvalitet RNA
MagMAX™ -96 for Microarrays Total RNA Isolation Kit (patentanmeldt) procedure kombinerer den robuste og pålidelige lysis/denaturant TRI Reagent™ med MagMAX™ magnetisk perlebaseret RNA-–oprensningsteknologi, hvilket resulterer i strømlinet RNA-oprensning, selv i et high-throughput-format, uden at ofre RNA-kvantitet eller kvalitet. TRI Reagent™ lyserer let selv vanskelige celler og væv, mens de denaturerer nukleaser for at opretholde integriteten af RNA. Sættet giver høje udbytter af rent, intakt RNA, der kan bruges direkte til kvantitativ revers transkriptase PCR (qRT-PCR) og mikroarray-analyse. Se de medfølgende data, der viser RNA-udbytte og kvalitet opnået ved brug af MagMAX™ -96 for Microarrays Total RNA Isolation Kit. Der er også vist data, der illustrerer en høj sammenhæng mellem metoden, der Affymetrix anbefaler til fremstilling af RNA til brug på deres GeneChips™ og den metode, som MagMAX™ -96 for Microarrays kit anvender.
Hurtig, fleksibel procedure
To alternative protokoller leveres til sættet. De“ Spin” metoden har færre trin, kræver ingen DNase-behandling og giver mulighed for at behandle større prøvemængder. De“ Ingen spin” Metoden kræver mindre prøvehåndtering og kan nemt integreres med en robotvæskehåndtering. Proceduren er hurtig (mindre end 1 time), enkel og velegnet til automatisering. Sættet kan også bruges til at behandle færre end 96 prøver på én gang og er kompatibelt med enten manuel behandling ved hjælp af flerkanalspipetter eller behandling med robotvæskebehandlere. Protokoller, der kan downloades til brugen af dette sæt med specifikke væskehåndteringssystemer, er tilgængelige på vores automatiseringsressource.
Tilbehørsprodukter Et
96-brønds magnetisk ringstander er påkrævet for at bruge dette sæt. Magnetic Stand-96 (Kat. Nr. AM10027) og Magnetic Ring Stand med 96 brønde (Kat. Nr. AM10050) er designet til paramagnetisk perleudfældning fra standard 96-brønds, U-bund mikroplader. Magnetic-Ring Stand piller de magnetiske perler i en cirkelform, hvilket muliggør nem fjernelse af supernatanten med en robot eller flerkanalspipetter. For yderligere behandlingsplader, Matrix 96-Well U-bund polypropylenplader (Thermo Scientific , varenummer 4917) anbefales.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Sættets indhold (opbevaring): |
| Format | 96-brønds plade |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle, Økologisk udvinding |
| Oprensningstid | <1 hr. |
| Prøvetype | Celler, Pattedyrsceller, Planteprøver, Væv (pattedyr), Gær |
| Endelig produkttype | Total RNA |
| High-throughput kompatibilitet | High-throughput-kompatible, automatiserede protokoller |
| Til brug med (udstyr) | MagMAX™ Express 24 og 96, Robotic Liquid Handling Systems, MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor |
| Til brug med (applikation) | Microarray-analyse, realtids kvantitativ PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting |
| Antal reaktioner | 96 Forberedelser |
| Vis mere |