Få mere at vide
Invitrogen™ MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Beskrivelse
Indeholder
- DNA Binding Beads, 10 mg/mL, 1 × 1.8mL (Same for both kits) Store at 2 to 8 °C
- DNA Elution Buffer 1 1 x 15mL (Same for both kits) Store at RT
- DNA Elution Buffer 2 1 x 15mL (Same for both kits)Store at RT
- Elution Plate, 96-well, 2 plates - Store at RT
- Wash Solution 1 Concentrate, 1 x 15mL for PN 4413021 - Store at RT
- Wash Solution 2 Concentrate, 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
- Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 1 x 55mL (Same for both kits) Store at RT
- MicroAmp Clear Adhesive Film, 1 x 4 films - Store at RT
- Nuclease-Free Water 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
- PK Buffer 1 x 11mL (Same for both kits) Store at RT
- Processing Plate, 96-well, 1 plate - Store at RT
- Proteinase K, 1 x 850 μL - Store at -15 to -25 °C
- Ribonuclease A (RNase A), 1 x 530 μL - Store at -15 to -25 °C
MagMAX™ DNA Multi-Sample 96-Well Kits er designet til hurtig oprensning af højkvalitets genomisk DNA fra en række prøvetyper, herunder blod- og blodkort, væv, musehaler, bukkale podninger, buffy coats og dyrkede celler. Disse rensningssæt bruger MagMAX™ magnetisk perlebaseret nukleinsyreisoleringsteknologi til at producere høje udbytter af oprenset DNA, fri for inhibitorer, der kan påvirke nedstrømsreaktioner såsom genotypebestemmelsesassays, CE og næste generations sekventering og højopløsningssmelteanalyse. 96-prep og 5 x 96-prep kits er designet til højere gennemløb og automatiseret formatbehandling.
Kravene til DNA-udbytte og -renhed er blevet strengere med udviklingen af nye analytiske metoder og teknologier, såsom high-throughput genotyping og næste generation af DNA-sekventeringsplatforme. MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits imødekommer udfordringen ved at levere meget rent DNA, der er fri for nukleaser, proteiner og andre hæmmere af nedstrøms enzymatiske reaktioner.
Som vist i tabel 1 kan DNA med højt udbytte og renhed opnås fra en række forskellige materialer ved hjælp af MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits. Dette er i modsætning til –filtermembranbaserede metoder, der ofte kræver forskellige sætkonfigurationer for forskellige inputmaterialer. Til applikationer, der kræver maksimalt udbytte, til små batchstørrelser eller til DNA-arkiveringsformål MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit (rørformat, manuel behandling) kan være ønskeligt, fordi der er plads til større prøveinput. DNA-udbytter, der er egnede til de fleste rutineapplikationer, kan opnås ved hjælp af MagMAX™ -96 DNA Multi-Sample Kits (96-brønds pladeformat, kompatibel med automatiseret håndtering) (tabel 1).
De MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit leverer også høje udbytter af DNA fra lipid- eller glykogenrige prøver, såsom henholdsvis hjerne- og levervæv. Figur 1 viser mere end dobbelt så meget DNA blev oprenset fra væv med MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit end med den ’førende konkurrents filtermembranbaserede –metode.
De fleste enzymatiske molekylære applikationer er tilbøjelige til inhibering af analytter, der overføres fra prøvematrixen (f.eks. hæm, heparin, salte, protein) eller selve oprensningsmetoden (phenol, salte, alkohol). Figur 2 illustrerer virkningen af DNA-renhed på følsomme molekylære applikationer, såsom kvantitativ PCR (qPCR). DNA blev ekstraheret fra blod ved hjælp af MagMAX™ -96 DNA Multi-Sample Kit, ’eller en konkurrents –filtermembranbaseret kit og udsat for real-time PCR-analyse. Cyklustærskel-CT-værdierne opnået med DNA'et oprenset ved hjælp af MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit var lavere end dem, der blev opnået med filtermembransættet oprenset DNA, –hvilket indikerer MagMAX™ kit giver DNA med højere renhed.
MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits giver oprenset DNA, der er egnet til en række forskellige Applied Biosystems applikationsarbejdsgange (figur 3), herunder SNP-genotypebestemmelse og DNA-sekventeringsanalyse (se figur 4). For at se den fulde ydelsesbeskrivelse af DNA oprenset ved hjælp af MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits i TaqMan™ SNP genotypebestemmelsesassays og med BigDye™ kemi i DNA-sekvensanalyse, se MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit Produktbulletin.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Indeholder: • DNA-bindende perler, 10 mg/ml, 1 x 1,8 ml. Opbevares på 2° til °8 C •DNA-elueringsbuffer 1, 1 x 15 ml. Opbevares på RT • DNA-elueringsbuffer 2, 2 x 15 ml. Opbevares på RT • Elueringsplade, 96-brønds, 2 plader. Opbevares på RT • Vaskeopløsning 1 koncentrat, 1 x 15 ml. Opbevares på RT • Vaskeopløsning 2 koncentrat, 1 x 50 ml. Opbevares på RT • Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 1 x 55 ml. Opbevares på RT • MicroAmp™ Klar klæbende film, 1 x 4 film. Opbevares på RT • Nukleasefrit vand, 1 x 50 ml. Opbevares på RT • PK-buffer, 1 x 11 ml. Opbevares på RT • Forarbejdningsplade, 96-brønd, 1 plade. Opbevares på RT • Proteinase K, 1 x 850μ L. Opbevares ved -15° til -25° C • Ribonuklease A (RNase A), 1 x 530μ L. Opbevares ved -15° til -25 °C. |
| Format | Sæt |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Prøvetype | Blod, Prøver fra multitilstandslæseren, Celler, Væv |
| Endelig produkttype | Genomisk DNA |
| Til brug med (applikation) | Genotyping, realtids kvantitativ PCR (qPCR), PCR, sekventering |
| High-throughput kompatibilitet | High-throughput-kompatibel, ikke High-throughput-kompatibel (manuel), automatiserede protokoller |
| Antal reaktioner | 96 Forberedelser |
| Produktlinje | MagMAX |
| Produkttype | DNA Multi-Sample Kit |
| Vis mere |