Få mere at vide
Invitrogen™ MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Artikelnummer. 11370912
Skift visning
Antal reaktioner:
480 Forberedelser
96 Forberedelser
Pakningsstørrelse:
96 forberedelser
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
11370912 480 Forberedelser Hver
12013729 96 Forberedelser 96 forberedelser
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 11370912 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4413022
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Indeholder
  • DNA Binding Beads, 10 mg/mL, 1 × 1.8mL (Same for both kits) Store at 2 to 8 °C
  • DNA Elution Buffer 1 1 x 15mL (Same for both kits) Store at RT
  • DNA Elution Buffer 2 1 x 15mL (Same for both kits)Store at RT
  • Elution Plate, 96-well, 2 plates - Store at RT
  • Wash Solution 1 Concentrate, 1 x 15mL for PN 4413021 - Store at RT
  • Wash Solution 2 Concentrate, 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
  • Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 1 x 55mL (Same for both kits) Store at RT
  • MicroAmp Clear Adhesive Film, 1 x 4 films - Store at RT
  • Nuclease-Free Water 1 x 50mL (Same for both kits) Store at RT
  • PK Buffer 1 x 11mL (Same for both kits) Store at RT
  • Processing Plate, 96-well, 1 plate - Store at RT
  • Proteinase K, 1 x 850 μL - Store at -15 to -25 °C
  • Ribonuclease A (RNase A), 1 x 530 μL - Store at -15 to -25 °C
MagMAX™ DNA Multi-Sample 96-Well Kits er designet til hurtig oprensning af højkvalitets genomisk DNA fra en række prøvetyper, herunder blod- og blodkort, væv, musehaler, bukkale podninger, buffy coats og dyrkede celler.
MagMAX™ DNA Multi-Sample 96-Well Kits er designet til hurtig oprensning af højkvalitets genomisk DNA fra en række prøvetyper, herunder blod- og blodkort, væv, musehaler, bukkale podninger, buffy coats og dyrkede celler. Disse rensningssæt bruger MagMAX™ magnetisk perlebaseret nukleinsyreisoleringsteknologi til at producere høje udbytter af oprenset DNA, fri for inhibitorer, der kan påvirke nedstrømsreaktioner såsom genotypebestemmelsesassays, CE og næste generations sekventering og højopløsningssmelteanalyse. 96-prep og 5 x 96-prep kits er designet til højere gennemløb og automatiseret formatbehandling.
Kravene til DNA-udbytte og -renhed er blevet strengere med udviklingen af nye analytiske metoder og teknologier, såsom high-throughput genotyping og næste generation af DNA-sekventeringsplatforme. MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits imødekommer udfordringen ved at levere meget rent DNA, der er fri for nukleaser, proteiner og andre hæmmere af nedstrøms enzymatiske reaktioner.
Som vist i tabel 1 kan DNA med højt udbytte og renhed opnås fra en række forskellige materialer ved hjælp af MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits. Dette er i modsætning til –filtermembranbaserede metoder, der ofte kræver forskellige sætkonfigurationer for forskellige inputmaterialer. Til applikationer, der kræver maksimalt udbytte, til små batchstørrelser eller til DNA-arkiveringsformål MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit (rørformat, manuel behandling) kan være ønskeligt, fordi der er plads til større prøveinput. DNA-udbytter, der er egnede til de fleste rutineapplikationer, kan opnås ved hjælp af MagMAX™ -96 DNA Multi-Sample Kits (96-brønds pladeformat, kompatibel med automatiseret håndtering) (tabel 1).
De MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit leverer også høje udbytter af DNA fra lipid- eller glykogenrige prøver, såsom henholdsvis hjerne- og levervæv. Figur 1 viser mere end dobbelt så meget DNA blev oprenset fra væv med MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit end med den ’førende konkurrents filtermembranbaserede –metode.
De fleste enzymatiske molekylære applikationer er tilbøjelige til inhibering af analytter, der overføres fra prøvematrixen (f.eks. hæm, heparin, salte, protein) eller selve oprensningsmetoden (phenol, salte, alkohol). Figur 2 illustrerer virkningen af DNA-renhed på følsomme molekylære applikationer, såsom kvantitativ PCR (qPCR). DNA blev ekstraheret fra blod ved hjælp af MagMAX™ -96 DNA Multi-Sample Kit, ’eller en konkurrents –filtermembranbaseret kit og udsat for real-time PCR-analyse. Cyklustærskel-CT-værdierne opnået med DNA'et oprenset ved hjælp af MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit var lavere end dem, der blev opnået med filtermembransættet oprenset DNA, –hvilket indikerer MagMAX™ kit giver DNA med højere renhed.
MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits giver oprenset DNA, der er egnet til en række forskellige Applied Biosystems applikationsarbejdsgange (figur 3), herunder SNP-genotypebestemmelse og DNA-sekventeringsanalyse (se figur 4). For at se den fulde ydelsesbeskrivelse af DNA oprenset ved hjælp af MagMAX™ DNA Multi-Sample Kits i TaqMan™ SNP genotypebestemmelsesassays og med BigDye™ kemi i DNA-sekvensanalyse, se MagMAX™ DNA Multi-Sample Kit Produktbulletin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder:
• DNA-bindende perler, 10 mg/ml, 1 x 8,5 ml. Opbevares på 2° til °8 C
•DNA-elueringsbuffer 1, 1 x 72 ml. Opbevares på RT
• DNA-elueringsbuffer 2, 1 x 72 ml. Opbevares på RT
• Elueringsplade, 96-brønds, 3 plader. Opbevares på RT
• Vaskeopløsning 1 koncentrat, 1 x 75 ml (til PN 4413021). Opbevares på RT
• Vaskeopløsning 2-koncentrat, 1 x 250 ml. Opbevares på RT
• Multi-Sample DNA Lysis Buffer, 1 x 250 ml. Opbevares på RT
• MicroAmp™ Klar klæbende film, 5 x 4 film. Opbevares på RT
• Nukleasefrit vand, 2 x 50 ml. Opbevares på RT
• PK Buffer 1 x 50 mL, Opbevares ved stuetemperatur
• Forarbejdningsplade, 96-brønd, 5 plader. Opbevares på RT
• Proteinase K, 1 x 4,3 ml. Opbevares ved -15° til -25 °C
•Ribonuclease A (RNase A), 1 x 2,7 ml. Opbevares ved -15° til -25 °C
Format Sæt
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Blod, Prøver fra multitilstandslæseren, Celler, Væv
Endelig produkttype Genomisk DNA
Til brug med (applikation) Genotyping, realtids kvantitativ PCR (qPCR), PCR, sekventering
High-throughput kompatibilitet High-throughput-kompatibel, ikke High-throughput-kompatibel (manuel), automatiserede protokoller
Antal reaktioner 480 Forberedelser
Produktlinje MagMAX
Produkttype DNA Multi-Sample Kit
Mængde 5 x 96 Forberedelser
Mål Genomisk DNA