Få mere at vide
Invitrogen™ Lineær acrylamid (5 mg/ml) (1 ml rør)
Artikelnummer. 10638105
Skift visning
Mængde:
5 x 1 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10638105 5 x 1 ml rør Hver
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10638105 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9520
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Invitrogen Lineært acrylamid (5 mg/ml) er til brug som en nukleinsyre-samudfældningsmiddel og er ideel til PCR- og RT-PCR-reaktioner, da små mængder af kontaminerende nukleinsyrer, der er til stede i andre bærere, kan amplificeres.
Invitrogen Lineært acrylamid (5 mg/ml) er til brug som en nukleinsyre-samudfældningsmiddel og er ideel til PCR- og RT-PCR-reaktioner, da små mængder af kontaminerende nukleinsyrer, der er til stede i andre bærere, kan amplificeres.
  • Ideel til RT-PCR
  • Øger pillemassen
  • Kvantitativ genvinding af lave koncentrationer (ng/ml) af nukleinsyre
  • Forhindrer pellettab i nukleasebeskyttelsesassays
Hvad er en Coprecipitant?
Co-præcipitanter er inerte stoffer, der bruges til at hjælpe med genvinding af nukleinsyrer under alkoholudfældninger. Selvom de kan bruges til at udfælde store mængder nukleinsyrer, er de essentielle for kvantitativ genvinding af små mængder nukleinsyrer i fortyndede opløsninger. Ofte er anvendelsen af sådanne molekyler ikke ønskelig af andre grunde end visualisering af det pelleterede bundfald efter centrifugering. Lineært akrylamid giver fordele i forhold til andre co-præcipitanter, idet det syntetiseres kemisk og ikke behandles med reagenser (f.eks. proteaser) afledt af biologiske kilder. Derfor er det ikke forurenet med biologisk materiale, hvilket gør det ideelt til brug opstrøms for RT-PCR. Det har vist sig at præcipitere piktogrammængder af DNA-fragmenter større end 20 basepar, mens det ikke er lykkedes at præcipitere kortere fragmenter og frie nukleotider. Lineær acrylamid er nyttig til at adskille reaktionsprodukter fra ikke-inkorporerede nukleotider og fra de fleste oligonukleotidprimere. Det skal bruges i en endelig arbejdskoncentration på 10 til 20μ g/ml. Lineær akrylamid vil ikke forstyrre A 260/280- aflæsninger. Leveres i 5 x 1 ml rør.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Akrylamid
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C.
Koncentration 5 mg/mL
Til brug med (applikation) RNA-ekstraktion
Produktlinje Ambion
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 5 x 1 ml rør
Forsendelsestilstand Tøris
Form Væske
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Linear Acrylamide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide