Få mere at vide
Invitrogen™ LiCl-udfældningsopløsning (7,5 M)
Beskrivelse
Udfældningsopløsning har store fordele i forhold til andre RNA-udfældningsmetoder, idet den ikke udfælder DNA, protein eller kulhydrater. Den leveres i én flaske på 100 ml ved en koncentration på 7,5 M. Det er den foretrukne metode til at fjerne hæmmere af translation eller cDNA-syntese fra RNA-præparater.
Bemærk: LiCl-udfældning fjerner muligvis ikke al DNA-forurening fra totale RNA-isoleringer. Hvis RNA'et skal bruges til RT-PCR, bør det behandles med DNase I. Opløsningen testes grundigt for forurening af ikke-specifik endonuklease, exonuklease og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 7.5 M |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Til brug med (applikation) | RNA-ekstraktion |
| Produktlinje | Ambion |
| Renhed | DNase-fri, RNase-fri |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.