Få mere at vide
Invitrogen™ LeukoLOCK™ Fraktionering& Stabiliseringssæt med manual
Beskrivelse
Indeholder
RNAlater Solution, Rubber Septum Caps, White Slip Connectors, Transfer Spikes, LeukoLOCK Filters, and Elution Solution, and 1X PBS
De Ambion™ LeukoLOCK™ Fraktionering& Stabilization Kit er et af to kits, der omfatter Total RNA Isolation System (patentanmeldt), en innovativ metode til cellulær fraktionering af fuldblod og total RNA stabilisering og ekstraktion fra leukocytpopulationen. Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til 20 reaktioner. De LeukoLOCK™ System (Kat. Nr. AM1923) er optimeret til brug med humant blod. Blod er et lager af cellulær information; tilstedeværelsen af globin-mRNA i RNA fremstillet ud fra fuldblod kan imidlertid interferere med nedstrøms ekspressionsprofileringsapplikationer. De LeukoLOCK™ Systemet anvender filterbaseret leukocyt-udtømningsteknologi til at isolere leukocytter fra fuldblod og Ambions RNA - opløsning™ for at stabilisere cellerne på filteret. Ved at udelukke røde blodlegemer er RNA'et, der er oprenset fra indfangede leukocytter, i sagens natur udtømt for globin-mRNA, hvilket forbedrer prøveanvendeligheden til ekspressionsprofilering og andre applikationer (se figur).
LeukoLOCK™ Fraktionering& Stabiliseringskit
En 9 –10 ml prøve af antikoaguleret blod føres gennem en LeukoLOCK™ filter, som fanger den samlede leukocytpopulation, mens røde blodlegemer (inklusive retikulocytter), blodplader og plasma elimineres. Efter skylning med fosfatpufret saltvand skylles filteret med RNA senere Solution ™for at stabilisere RNA'et i de opfangede leukocytter (se protokolskema). RNA'et kan isoleres med det samme, eller stabiliserede celler kan holdes i flere dage ved stuetemperatur eller i længere perioder kl.– 20 °C eller– 80 °C (se figur).
Tilbehørsprodukter:
LeukoLOCK™ Fraktionering& Stabiliseringssættet er designet til brug med LeukoLOCK™ Total RNA Isolation Kit (Kat. Nr. AM1934). Disse sæt tilbydes separat for at imødekomme blodprøvetagning på ét sted og prøvebehandling på et andet sted, men kan købes sammen som LeukoLOCK™ Total RNA-isoleringssystem (kat. nr. AM1923).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 1X |
| Indhold og opbevaring | Den senere™ RNA-opløsning, gummiseptumhætter, hvide glideforbindelser, overføringsspidser, LeukoLOCK™ Filtre og elueringsopløsning skal opbevares ved stuetemperatur. 1X PBS kan opbevares ved enhver temperatur. |
| Isoleringsteknologi | Vakuumfiltersøjle, Magnetisk perle |
| Prøvetype | Blod |
| Endelig produkttype | Celler (leukocytter) |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | Microarray-analyse, realtids kvantitativ PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), Nuclease Protection Assays, Northern Blotting |
| Inkluderer | RNA senere -opløsning, gummiseptumhætter, hvide glideforbindelser, overføringsspidser, LeukoLOCK Filtre og elueringsopløsning og 1X PBS |
| Forberedelsesskala | >1 mL blodprøver (stor skala) |
| Produktlinje | Ambion , LeukoLOCK |
| Vis mere |