Få mere at vide
Invitrogen™ IPTG (dioxanfri)
Mængde:
2 g
5 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Invitrogen IPTG (Isopropyl-beta-D-thiogalactosid) er en inducer af lac-operonen og bruges ofte i forbindelse med X-GAL til at bestemme lac-fænotypen af rekombinante plasmider eller fag. IPTG bruges også til at inducere ekspressionen af klonede gener, der er under kontrol af lac-operonet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | IPTG (isopropylβ -D-thiogalactopyranosid) |
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl– 20 °C. |
| Emballagetype | Flaske |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 5 g |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Pulver |