Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™In vivo præ-designet siRNA
Artikelnummer. p-7184662
Skift visning
Endelig produkttype:
Ambion™ In Vivo brugerdefineret SIRNA HPLC
Ambion™ In Vivo prædesignet HPLC IVR
Ambion™ In Vivo prædesignet SIRNA HPLC
Ambion™ In vivo præ-designet siRNA
Mængde:
1 μmol
1μ mol
250 nmol
Pakningsstørrelse:
250µmol
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Endelig produkttype Mængde unitSize
15501114 Ambion™ In Vivo brugerdefineret SIRNA HPLC 250 nmol Hver
15286304 Ambion™ In vivo præ-designet siRNA 250 nmol Hver
15511114 Ambion™ In Vivo brugerdefineret SIRNA HPLC 1μ mol Hver
15183197 Ambion™ In Vivo prædesignet SIRNA HPLC 250 nmol 250µmol
15551114 Ambion™ In Vivo prædesignet HPLC IVR 1 μmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15501114 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4457301
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ambion™ siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi.
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, offering valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs ensure high specificity and efficiency.
Disse siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres dokumenterede design.
RNA-interferens (RNAi) er den bedste måde til effektivt at slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper. Brug vores GeneAssist™ Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C).
Oversigt Ambion In vivo brugerdefineret SIRNA HPLC, 250 nmol
RNAi type siRNA
Endelig produkttype Ambion™ In Vivo brugerdefineret SIRNA HPLC
Produktlinje Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 250 nmol