Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™In vivo præ-designet siRNA
Artikelnummer. 15551114
Skift visning
Endelig produkttype:
Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC
Ambion™ In vivo foruddesignet HPLC IVR
Ambion™ In vivo foruddesignet SIRNA HPLC
Ambion™ In vivo præ-designet siRNA
Mængde:
1 μmol
1μ mol
250 nmol
Pakningsstørrelse:
250µmol
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Endelig produkttype Mængde Pakningsstørrelse
15551114 Ambion™ In vivo foruddesignet HPLC IVR 1 μmol Hver
15501114 Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC 250 nmol Hver
15286304 Ambion™ In vivo præ-designet siRNA 250 nmol Hver
15511114 Ambion™ In Vivo Custom SIRNA HPLC 1μ mol Hver
15183197 Ambion™ In vivo foruddesignet SIRNA HPLC 250 nmol 250µmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15551114 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4457310
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Ambion In Vivo Predesignede siRNA'er er specifikt designet til gen-silencing-applikationer i dyremodeller.
Ambion In Vivo Predesignede siRNA'er er specifikt designet til gen-silencing-applikationer i dyremodeller. Disse siRNA'er er kemisk modificeret for at øge stabiliteten, reducere immunogenicitet og forbedre leveringseffektiviteten, hvilket gør dem fremragende til in vivo-studier . Ambion In Vivo Predesignede siRNA'er gør det muligt for forskere at undersøge genfunktion i en fysiologisk kontekst og giver værdifuld indsigt i genreguleringsmekanismer og sygdomsprocesser. Bygget med Silencer Select-algoritmen sikrer disse foruddesignede siRNA'er høj specificitet og effektivitet.
Nøglefunktioner omfatter:
  • Forbedrede stabilitetskemiske—modifikationer hjælper med at sikre, at Ambion In vivo prædesignede siRNA'er forbliver stabile i blodbanen og i vævet, hvilket bidrager til vedvarende gen-silencing-effekter
  • Reducerede immunogenicitetsændringer—minimerer immunresponserne og hjælper med at sikre sikker og effektiv brug i dyremodeller
  • Effektiv levering—optimeret til brug med forskellige leveringssystemer, herunder lipidnanopartikler, hvilket hjælper med at sikre effektiv optagelse af målcellerne
  • Høj specificitet—designet til præcist at målrette specifikke mRNA'er, hvilket resulterer i potent og specifik gennedslagning
In vivo-klar siRNA
Ambion In vivo prædesignede siRNA'er behandles for at være klar til in vivo-brug. Dette inkluderer HPLC-rensning, membrandialyse for at fjerne salte og opløsningsmidler samt steril filtrering inden udtørring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar i fryser (-5 °C til -30 °C).
Oversigt Ambion In vivo foruddesignet HPLC IVR, 1 umol
RNAi type siRNA
Endelig produkttype Ambion™ In vivo foruddesignet HPLC IVR
Produktlinje Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC In-vivo klar
Mængde 1 μmol
Form Fast stof