Få mere at vide
Ambion™ Ambion™ In vivo præ-designet siRNA
Artikelnummer. 15541114
Skift visning
Mængde:
1 umol
250 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15541114 1 umol Hver
15531114 250 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15541114 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4457309
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Ambion™ In vivo præ-designet siRNA
RNA-interferens (RNAi) er den bedste måde til effektivt at slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper. Brug vores GeneAssist™ Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
Oversigt Skik Ambion™ In-vivo Pre-designet siRNA, 1umol, fast stof, pulver, HPLC In-vivo klar renhed, RNAi er den bedste måde at effektivt slå ned genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper, brug vores GeneAssist Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA
Produkttype Skik Ambion™ In-vivo Foruddesignet siRNA
Renhed HPLC In-vivo klar
Mængde 1 umol
Form Fast stof