Få mere at vide
Ambion™ Ambion™ In vivo præ-designet siRNA
Beskrivelse
RNA-interferens (RNAi) er den bedste måde til effektivt at slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en lang række celletyper. Brug vores GeneAssist™ Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Stuetemperatur |
| Oversigt | Skik Ambion™ In-vivo prædesignet siRNA, 250nmol, fast stof, pulver, HPLC In-vivo klar renhed, RNAi er den bedste måde at effektivt slå genekspression ned for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper. Brug vores GeneAssist Custom siRNA Builder til at designe og bestille et brugerdefineret siRNA |
| Produkttype | Skik Ambion™ In-vivo Foruddesignet siRNA |
| Renhed | HPLC In-vivo klar |
| Mængde | 250 nmol |
| Form | Fast stof |