Få mere at vide
Invitrogen™ MagtSYBR™ Green Cells-to-C T™ Kit
Beskrivelse
AmbionPower SYBRGreen Cells-to-C T™ Kit er en hurtig, nem og robust metode til at gå direkte fra dyrkede celler til real-time PCR-resultater. En banebrydende cellelyse- og RNA-stabiliseringsteknologi eliminerer den besværlige og tidskrævende RNA-oprensningsproces fuldstændigt. Power SYBRGreen Cells-to-C T Kit er Powered by AmpliTaq Gold™ DNA Polymerase, LD, som giver de højeste niveauer af specificitet med standard real-time PCR.
- Inkluderer optimerede reagenser til at arbejde effektivt lige ud af æsken
- Enkel, effektiv Cells-to-C T -teknologi muliggør prøveforberedelse ved stuetemperatur på kun 7 minutter, inklusive DNase-behandling
- Valideret nøjagtighed, enestående reproducerbarhed og maksimal følsomhed fra 10 til 100.000 celler pr. prøve; resultater svarende til dem fra oprenset RNA
Ekstraordinær værdi
Sættet inkluderer reagenser til prøveforberedelse integreret i et komplet, optimeret genekspressionsworkflow, herunder revers transkriptionsreagenser og en højtydende PCR-mastermix med SYBRGreen.
Ekstraordinær lethed
Protokollen begynder med en simpel 7-minutters prøveforberedelsesprocedure. Først vaskes celler i PBS og lyseres derefter i 5 minutter ved stuetemperatur; DNase-behandling kan udføres sideløbende. Lysereaktionen standses, og prøven er derefter klar til revers transkription eller opbevaring ved -20 C °i op til 5 måneder. Fordi prøver behandles direkte i kulturplader (96- eller 384-brønde), minimeres prøvehåndtering og potentialet for prøvetab eller overførselsfejl, hvilket resulterer i højere reproducerbarhed. Efter prøveforberedelse tilsættes en del af cellelysatet til en RT-reaktion efterfulgt af real-time PCR ved hjælp af den medfølgende mastermix.
Ekstraordinær præstation
For at demonstrere kittets ydeevne blev replikateksperimenter kørt ved hjælp af enten traditionel RNA-oprensning og real-time PCR-analyse eller Power SYBRGreen Cells-to-C T Kit. Sættet viser ydeevne svarende til resultater opnået ved anvendelse af oprenset RNA til analyse af 10 til 100.000 celler. Derudover blev følsomheden, effektiviteten og det dynamiske område vist at være overlegen i forhold til konkurrerende lysatsæt. Prøver forberedt med sættet er blevet testet for kompatibilitet på forskellige real-time PCR-platforme, inklusive dem fra Applied Biosystems , Roche , og Bio-Rad .
- PCR-metode: 2-trins qRT-PCR
- Renheds-/kvalitetsgrad: LD (Lav DAN)
- Passiv referencefarve: ROX (Forblandet)
- Polymerase: AmpliTaq Gold™ DNA polymerase
Tilbehørsprodukt:
SYBRGreen Cells-to-C T kontrolsættet (kat. nr. 4402959) indeholder en Xeno™ RNA-kontrol og primersæt og anbefales til at overvåge effektiviteten af cellelyse og amplifikationsinhibering i celler-til- CT- reaktioner.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 20X |
| Indhold og opbevaring | Opbevar stopopløsning, DNase I og 20X RT Enzyme Mix ved -20 °C. Opbevar Lysis Solution, 2X SYBR™ RT Buffer og PowerSYBR™ Grøn PCR Master Mix ved 4 °C. Opbevar nukleasefrit vand ved stuetemperatur. |
| Detektionsmetode | SYBR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Til brug med (udstyr) | 7000 System, 7200 System, 7300 System, 7500 System, 7700 System, 7900HT System, Anvendt Biosystems StepOnePlus™ Hurtigt realtids PCR-system, GeneAmp 5700, GeneAmp 9600, StepOnePlus™ , Standardtilstand, QuantStudio 6 og 7 Pro systemer, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 3 og 5 systemer, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system |
| Etiket eller farvestof | SYBR Green |
| Passiv referencefarve | ROX (forblandet) |
| Produktlinje | Celle-til-CT, SYBR |
| Oprensningstid | 5 min. |
| Vis mere |