Få mere at vide
Invitrogen™ mirVana™ PARIS™ RNA og Native Protein Purification Kit
Beskrivelse
Indeholder
30 ml miRNA vaskeopløsning I; 50 ml vaskeopløsning 2/3; 80 Opsamlingsrør; 40 filterpatroner; 25 ml celleforstyrrelsesbuffer; 25 ml 2X denaturerende opløsning; 2 x 25mL syre-phenol:chloroform; 5 ml elueringsopløsning
MirVana™ PARIS™ Kit er til oprensning af både naturligt protein og RNA (inklusive lille RNA) fra den samme prøve. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser og forbrugsstoffer til enten 40 isolationer af protein og totalt RNA (inklusive små RNA'er) eller 20 isolationer af protein og separate store og små RNA-fraktioner.
Sådan fungerer sættet
MirVana PARIS Kit-proceduren begynder med homogenisering af prøver med en speciel celleforstyrrelsesbuffer, der inkluderer ikke-ionisk detergent. Protein forbliver intakt, så en del af lysatet kan bruges direkte til almindelige proteinanalyseapplikationer. Resten af lysatet bruges til RNA-isolering ved hjælp af en procedure, der kombinerer fordelene ved organisk og fastfase-ekstraktion, samtidig med at man undgår ulemperne ved begge.
- Isoler lille RNA-holdig total RNA og naturligt protein fra den samme prøve
- Start med –100 10 7 dyrkede celler eller op til 100 mg af mange pattedyrsvæv
- Berige for lille RNA (< 200 nt) for at øge følsomheden i downstream-analyser
- Følg en enkel procedure på 30 minutter
- Bruges til at korrelere mRNA, miRNA eller siRNA og proteinniveauer
Ikke high-throughput kompatibel (manuel)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •30 ml miRNA vaskeopløsning I (stuetemperatur) • 50 ml vaskeopløsning 2/3 (stuetemperatur) • 80 opsamlingsrør (stuetemperatur) • 40 filterpatroner (stuetemperatur) • 25 ml celleforstyrrelsesbuffer (4 C)° • 25 ml 2X denaturerende opløsning (°4 C) • 2x 25 ml syre-phenol: chloroform (°4 C) • 5 mL elueringsopløsning (-20 °C, °4 C eller stuetemperatur) |
| Isoleringsteknologi | Økologisk udvinding, Cellelyse (nonionisk detergent), Spin kolonne (glasfiberfilter) |
| Oprensningstid | 30 min. |
| Prøvetype | Cellekulturer, Væv (pattedyr) |
| Endelig produkttype | Total RNA, Transcriptome RNA, siRNA, Protein (Native), snRNA, mikro-RNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | Kvantitativ realtids-PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), Western Blotting, microRNA-analyse, Northern Blotting, cDNA-bibliotekskonstruktion |
| Antal reaktioner | 40 forberedelser |
| Produktlinje | MirVana, Ambion |
| Mængde | 40 forberedelser |
| Vis mere |