Få mere at vide
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Isolation Kit, med phenol
Artikelnummer. 10763147
Mængde:
40 forberedelser
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10763147
Brand: Invitrogen™ AM1560
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
MirVana™ miRNA Isolation Kit bruger en hurtig procedure til at isolere små RNA'er fra væv og celler ved hjælp af en effektiv glasfiberfilter (GFF)-baseret metode.
MirVana™ miRNA Isolation Kit bruger en hurtig procedure til at isolere små RNA'er fra væv og celler ved hjælp af en effektiv glasfiberfilter (GFF)-baseret metode. Metoden isolerer totalt RNA i størrelse fra kilobaser ned til 10-mers. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser og forbrugsstoffer til enten 40 isolationer af totalt RNA (inklusive små RNA'er) eller 20 separate store og små RNA-fraktioner.
Effektiv genvinding af små RNA
Nuværende RNA-oprensningsprocedurer er afhængige af organisk ekstraktion, efterfulgt af alkoholudfældning eller adsorption af nukleinsyremolekyler på en GFF- eller silikatmatrix. Desværre kræver den førstnævnte procedure alkoholudfældning, hvilket er tidskrævende og ineffektivt genvinder små RNA'er. Sidstnævnte procedure resulterer typisk i tab af væsentlige mængder af lille RNA. MirVana miRNA Isolation Kit bruger organisk ekstraktion efterfulgt af oprensning på en GFF under specialiserede bindings- og vaskebetingelser. Som et resultat heraf genvinder kittet effektivt alt RNA —fra stort mRNA og ribosomalt RNA ned til 10-merer —fra stort set alle celle- og vævstyper. MirVana miRNA Isolation Kit muliggør isolering af små RNA-holdige total-RNA fra prøver bestående af 10 2 10 –7 dyrkede celler eller 0,5 –250 mg væv.
Berige for lille RNA
Selvom mirVana miRNA Isolation Kit oprenser effektivt alt RNA større end 10nt, det inkluderer også procedurer til isolering af RNA-fraktioner, specifikt beriget eller udtømt i små RNA-arter. Gennem berigelsesproceduren inkluderet i mirVana miRNA Isolation Kit, RNA-molekyler på ∽200 nt og mindre kan effektivt renses væk fra de større RNA-arter. Det resulterende RNA-præparat er stærkt beriget for miRNA'er, siRNA'er og/eller snRNA'er. Lille RNA-berigelse ved hjælp af mirVana miRNA Isolation Kit-proceduren tillader mere følsom påvisning af små RNA med mindre baggrund sammenlignet med det samme assay, der blev brugt med totalt RNA.
• Effektiv isolering af lille RNA-holdigt total-RNA
• Berig for lille RNA (mindre end 200nt) for at øge følsomheden i downstream-analyser
• Enkel 30 minutters procedure
• Ideel til miRNA, siRNA, shRNA og snRNA analyse
• Kompatibel med
stort set alle celle- og vævstyper Tilbehørsprodukter
milt , Vana miRNA Isolation Kit anbefales, selvom det ikke er designet til at genvinde protein og lille RNA fra den samme prøve.
Ikke high-throughput kompatibel (manuel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring •30 ml miRNA vaskeopløsning I (stuetemperatur)
• 50 ml vaskeopløsning 2/3 (stuetemperatur)
• 80 opsamlingsrør (stuetemperatur)
• 40 filterpatroner (stuetemperatur)
• 100 ml lyse/bindingsbuffer (4 C)°
• 10 mL miRNA Homogenate Additiv (4 C)°
• 100 ml syre-phenol: chloroform (4 C)°
• 1,4 mL Gel Loading Buffer II (-20 °C)
• 5 mL elueringsopløsning (-20 °C, 4 °C eller stuetemperatur)
Isoleringsteknologi Spin kolonne (glasfiberfilter), Økologisk udvinding
Oprensningstid 30 min. (Efter prøvehomogenisering)
Elueringsvolumen 100μ L
Prøvetype Bakterier, Celler, Plante, Væv, Virus, Gær, Enzymatiske reaktioner
Endelig produkttype Lille RNA
High-throughput kompatibilitet Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel)
Til brug med (applikation) qRT-PCR, microarray analyse, Northern blotting
Mængde 40 forberedelser
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Startmaterialemængde Bakterie:≤ 10 7 celler
Celler: ≤10 7
Anlæg: ≤250 mg
væv: ≤250 mg
virus: ≤10 7 celler Gær
:≤ 10 7
celler Enzymatiske reaktioner: varierer
Udbytte Celler:≤ 16μ g RNA pr. 50.000 celler Væv:
≤ 160μ g pr. 5 mg
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • mirVana miRNA Isolation Kit, with phenol
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P330-Skyl munden.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: phenol, chloroform,2-Mercaptoethanol, Thiocyanic acid, Formamide