Få mere at vide
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Isolation Kit, uden phenol
Beskrivelse
MirVana™ miRNA Isolation Kit bruger en hurtig procedure til at isolere små RNA'er fra væv og celler ved hjælp af en effektiv glasfiberfilter (GFF)-baseret metode. Metoden isolerer totalt RNA i størrelse fra kilobaser ned til 10-mers. Hvert kit indeholder tilstrækkelige reagenser og forbrugsstoffer til enten 40 isolationer af totalt RNA (inklusive små RNA'er) eller 20 separate store og små RNA-fraktioner. Phenol skal købes separat. Funktioner i dette sæt:
• Effektiv isolering af lille RNA-holdigt total-RNA
• Berig for lille RNA (mindre end 200 nt) for at øge følsomheden i downstream-analyser
• Enkel 30 minutters procedure
• Ideel til miRNA, siRNA, shRNA og snRNA analyse
• Kompatibel med stort set alle
celle- og vævstyper Effektiv genvinding af små RNA
Nuværende RNA-oprensningsprocedurer er afhængige af organisk ekstraktion, efterfulgt af alkoholudfældning eller adsorption af nukleinsyremolekyler på en GFF- eller silikatmatrix. Desværre kræver den førstnævnte procedure alkoholudfældning, hvilket er tidskrævende og ineffektivt genvinder små RNA'er. Sidstnævnte procedure resulterer typisk i tab af væsentlige mængder af lille RNA. MirVana™ miRNA Isolation Kit bruger organisk ekstraktion efterfulgt af oprensning på en GFF under specialiserede bindings- og vaskebetingelser. Som et resultat heraf genvinder kittet effektivt alt RNA —fra stort mRNA og ribosomalt RNA ned til 10-merer —fra stort set alle celle- og vævstyper. MirVana™ miRNA Isolation Kit muliggør isolering af små RNA-holdige total-RNA fra prøver bestående af 10 2 10 –7 dyrkede celler eller 0,5 –250 mg væv.
Berige for lille RNA
Selvom mirVana™ miRNA Isolation Kit oprenser effektivt alt RNA større end 10 nt, det inkluderer også procedurer til isolering af RNA-fraktioner, specifikt beriget eller udtømt i små RNA-arter. Gennem berigelsesproceduren inkluderet i mirVana™ miRNA Isolation Kit, RNA-molekyler af∼ 200 nt og mindre kan effektivt renses væk fra de større RNA-arter. Det resulterende RNA-præparat er stærkt beriget for miRNA'er, siRNA'er og/eller snRNA'er. Lille RNA-berigelse ved hjælp af mirVana™ miRNA Isolation Kit-proceduren tillader mere følsom påvisning af små RNA med mindre baggrund sammenlignet med det samme assay, der blev brugt med totalt RNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •30 ml miRNA vaskeopløsning I (stuetemperatur) • 50 ml vaskeopløsning 2/3 (stuetemperatur) • 80 opsamlingsrør (stuetemperatur) • 40 filterpatroner (stuetemperatur) • 100 ml lyse/bindingsbuffer (4 °C) • 10 mL miRNA Homogenate Additiv (°4 C) • 1,4 mL Gel Loading Buffer II (-°20 C) • 5 mL elueringsopløsning (-20 °C, °4 C eller stuetemperatur) |
| Isoleringsteknologi | Spin kolonne (glasfiberfilter), Økologisk udvinding |
| Oprensningstid | 30 min. (Efter prøvehomogenisering) |
| Elueringsvolumen | 100μ L |
| Prøvetype | Bakterier, Celler, Plante, Væv, Virus, Gær, Enzymatiske reaktioner |
| Endelig produkttype | Lille RNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | qRT-PCR, microarray analyse, Northern blotting |
| Mængde | 40 forberedelser |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- mirVana miRNA Isolation Kit, without phenol
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P330-Skyl munden.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P363-Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
- MIXTURE LIST-Indeholder: Thiocyanic acid, compound with guanidine(1:1), 2-Mercaptoethanol, Formamide, Thiocyanic acid, compo