Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ In vivo foruddesignet siRNA HPLC, 1 μmol
Beskrivelse
Ambion™ siRNA'er er klassiske 21-mers, som inkorporerer de nyeste forbedringer inden for siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi. Disse siRNA'er er garanteret at lukke af på baggrund af deres dokumenterede design.
RNA-interferens (RNAi) er den bedste måde effektivt at nedbryde genekspression for at studere proteinfunktion i en bred vifte af celletyper. Brug vores GeneAssist™ specialtilpassede siRNA Builder til at designe og bestille et specialdesignet siRNA.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 °C til -30 °C). |
| Oversigt | Ambion In vivo prædesignet SIRNA HPLC, 1 umol |
| RNAi type | siRNA |
| Endelig produkttype | Ambion™ In vivo foruddesignet SIRNA HPLC |
| Produktlinje | Ambion |
| Produkttype | siRNA |
| Renhed | HPLC |
| Mængde | 1μ mol |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.