Få mere at vide
Ambion™ Ambion™In vivo præ-designet siRNA
Artikelnummer. 15591104
Skift visning
Mængde:
5 nmol
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15591104 5 nmol Hver
15501501 5 nmol Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15591104 Leverandør Ambion™ Leverandørnr. 4457298
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Ambion™In vivo præ-designet siRNA
Ambion In Vivo Predesigned siRNAs are specifically designed for gene silencing applications in animal models. These siRNAs are chemically modified to enhance stability, reduce immunogenicity, and improve delivery efficiency, making them excellent for in vivo studies. Ambion In Vivo Predesigned siRNAs allow researchers to investigate gene function in a physiological context, helping provide valuable insights into gene regulation mechanisms and disease processes. Built using the Silencer Select algorithm, these predesigned siRNAs help ensure high specificity and efficiency.
Ambion™ siRNA'er er klassiske 21-merer, som inkorporerer de seneste forbedringer i siRNA-design, off-target effektforudsigelsesalgoritmer og kemi. Disse siRNA'er er garanteret-til-stilhed baseret på deres dokumenterede design.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C).
Oversigt Ambion™ In-vivo prædesignet siRNA, 5nmol, pulver, hvidt, standardrenhed, kombineret knockdown-effektivitet og stabilitet, nem sporing af administrerede siRNA'er, dobbeltstrengede siRNA'er, der genkendes af det RNA-inducerede Silencing Complex (RISC) til
RNAi type siRNA
Endelig produkttype Ambion™ In Vivo Pre-Designed siRNA
Produktlinje Ambion
Produkttype Ambion™ In-vivo Foruddesignet siRNA
Renhed Standard
Mængde 5 nmol