Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™In vivo negativ kontrol #1 siRNA
Artikelnummer. 15521104
Skift visning
Mængde:
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Pakningsstørrelse:
250nmol
50nmol
5nmol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15521104 5 nmol 5nmol
15561114 50 nmol 50nmol
15541104 250 nmol 250nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15521104 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4457287
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ambion™In vivo negativ kontrol #1 siRNA
Ambion™In vivo siRNA kontroller
  • Validerede siRNA-kontroller til optimering af siRNA-eksperimenter rettet mod kodende og ikke-kodende transkripter
  • Positiv kontrol siRNA'er testet funktionelt i flere almindelige cellelinjer
  • Negative kontroller er funktionelt bevist at have minimal indvirkning på celleproliferation og levedygtighed
  • Omfatte Silencer™ Vælg ændringer for forbedret specificitet eller Ambion™ In Vivo-modifikationer for øget stabilitet
  • Til brug i menneske-, mus- og rotteceller
    Hvad er Ambion™ In vivo siRNA'er?
    Ambion™ In Vivo siRNA'er er designet ved hjælp af den gennemprøvede Silencer™ Vælg algoritme og inkorporer kemiske modifikationer for overlegen serumstabilitet med in vivo levering. Den tilføjede serumstabilitet kompromitterer ikke siRNA'ernes ydeevne. Ambion™In vivo siRNA'er har vist sig at være ikke-toksiske in vivo (mus) og ikke-immunogene (cellebaserede assays). I cellebaserede assays, Ambion™In Vivo udviser siRNA'er tilsvarende eller bedre styrke end Silencer™ Vælg siRNA'er. Resultatet er bedre tillid til dine in vivo RNAi-eksperimenter, bedre knockdown, når det parres med en effektiv leveringsløsning, og forsikringen om begrænsede ikke-specifikke effekter.
    Negative kontrol-siRNA'er
    Negative kontrol-—siRNA'er-siRNA'er med sekvenser, der ikke er målrettet mod noget —genprodukt, er essentielle for at bestemme virkningerne af siRNA-levering og for at give en baseline til at sammenligne siRNA-behandlede prøver. Ambion™In Vivo siRNA'er og har ingen signifikant sekvenslighed med mus, rotte eller humane gensekvenser. Disse negative kontrol siRNA'er er blevet testet ved mikroarray-analyse og vist at have minimale effekter på genekspression. Derudover er disse negative kontrol siRNA blevet testet i multiparametriske cellebaserede assays og har vist sig ikke at have nogen signifikant effekt på celleproliferation, levedygtighed eller morfologi i de testede cellelinjer.
    Kvalitetskontrol
    Ambion™ syntetiserer og renser hver Ambion™In Vivo siRNA i state-of-the-art faciliteter for at opfylde de højeste kvalitetsstandarder. Som en del af vores strenge kvalitetskontrolprocedurer analyseres hvert RNA-oligonukleotid ved MALDI-TOF massespektrometri, og analytisk HPLC bruges til at overvåge renhed. For at give den højeste kvalitet vurderer vi også hvert annealet siRNA ved gelelektroforese for at bekræfte, at strengene annealer korrekt. Resultatet er førsteklasses siRNA, der er renset og klar til brug.
    In Vivo Ready Controls Vores
    In Vivo Ready Control siRNA'er udsættes for det ekstra niveau af oprensning og testning, der kræves for at indføre siRNA'er i dyr. Efter HPLC-oprensning og annealing oprenses hver siRNA yderligere ved hjælp af en proces, der fjerner overskydende salt via en semipermeabel membran. Resultatet er højrent siRNA med minimalt saltindhold, velegnet til in vivo applikationer. In vivo siRNA'er sterilfiltreres derefter og testes for tilstedeværelsen af endotoksin. Ved koncentrationer på 50 μM i nærvær af deioniseret vand indeholder in vivo Ready siRNA'er mindre end 5,0 mM Na+, mindre end 0,06 mM K+ og mindre end 0,02 mM Mg2+.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Indhold og opbevaring siRNA'et (annealet) sendes ved omgivelsestemperatur som nedtørrede oligonukleotider i et enkelt rør sammen med 1,75 ml nukleasefrit vand til resuspension. Opbevar på eller under– 20 °C.
    Kontroltype Negativ kontrol
    RNAi type siRNA
    Til brug med (applikation) RNAi, Transfektion
    Etiket eller farvestof Ukonjugeret
    Produktlinje Ambion
    Produkttype siRNA
    Renhed In vivo, HPLC
    Mængde 5 nmol