Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™In vivo GAPDH positiv kontrol siRNA
Artikelnummer. p-7181415
Mængde:
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Pakningsstørrelse:
250nmol
50nmol
5nmol
Artikelnummer. 15571114
Brand: Invitrogen™ 4459407
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ambion™In Vivo siRNA'er er designet ved hjælp af den gennemprøvede Silencer™ Vælg algoritme og inkorporer kemiske modifikationer for overlegen serumstabilitet med in vivo levering.
Ambion™In vivo siRNA kontroller
  • Validerede siRNA-kontroller til optimering af siRNA-eksperimenter rettet mod kodende og ikke-kodende transkripter
  • Positiv kontrol siRNA'er testet funktionelt i flere almindelige cellelinjer
  • Negative kontroller er funktionelt bevist at have minimal indvirkning på celleproliferation og levedygtighed
  • Omfatte Silencer™ Vælg ændringer for forbedret specificitet eller Ambion™ In Vivo-modifikationer for øget stabilitet
  • Til brug i menneske-, mus- og rotteceller
Hvad er Ambion™ In vivo siRNA'er?
Ambion™In Vivo siRNA'er er designet ved hjælp af den gennemprøvede Silencer™ Vælg algoritme og inkorporer kemiske modifikationer for overlegen serumstabilitet med in vivo levering. Den tilføjede serumstabilitet kompromitterer ikke siRNA'ernes ydeevne. Ambion™In vivo siRNA'er har vist sig at være ikke-toksiske in vivo (mus) og ikke-immunogene (cellebaserede assays). I cellebaserede assays, Ambion™In Vivo udviser siRNA'er tilsvarende eller bedre styrke end Silencer™ Vælg siRNA'er. Resultatet er bedre tillid til dine in vivo RNAi-eksperimenter, bedre knockdown, når det parres med en effektiv leveringsløsning, og forsikringen om begrænsede ikke-specifikke effekter.
GAPDH positiv kontrol siRNA'er
Vores omfattende validerede, positive kontrol siRNA til mennesker, mus og rotter GAPDH tjener flere funktioner. For det første er det et ideelt 'test' siRNA for dem, der lige er begyndt med siRNA-eksperimenter, fordi det er valideret til at fungere i flere cellelinjer. Fordi det er målrettet mod GAPDH mRNA, som almindeligvis bruges som en intern kontrol, er dets virkninger nemme at analysere og giver således et fremragende værktøj til at overvåge siRNA-transfektionseffektivitet ved real-time RT-PCR. De Ambion™In vivo GAPDH positiv kontrol siRNA viser øget serum- og nukleaseresistens sammenlignet med Silencer™ Vælg siRNA'er uden tab af styrke eller specificitet og anbefales til in vivo-applikationer.
Kvalitetskontrol
Ambion™ syntetiserer og renser hver Ambion™In Vivo siRNA i state-of-the-art faciliteter for at opfylde de højeste kvalitetsstandarder. Som en del af vores strenge kvalitetskontrolprocedurer analyseres hvert RNA-oligonukleotid ved MALDI-TOF massespektrometri, og analytisk HPLC bruges til at overvåge renhed. For at give den højeste kvalitet vurderer vi også hvert annealet siRNA ved gelelektroforese for at bekræfte, at strengene annealer korrekt. Resultatet er førsteklasses siRNA, der er renset og klar til brug.
In Vivo klar kontrol
Vores 'In Vivo Ready' kontrol siRNA'er udsættes for det ekstra niveau af oprensning og testning, der kræves for at indføre siRNA'er i dyr. Efter HPLC-oprensning og annealing oprenses hver siRNA yderligere ved hjælp af en proces, der fjerner overskydende salt via en semipermeabel membran. Resultatet er højrent siRNA med minimalt saltindhold, velegnet til in vivo applikationer. In vivo siRNA'er sterilfiltreres derefter og testes for tilstedeværelsen af endotoksin. Ved koncentrationer på 50μ M i nærvær af deioniseret vand, in vivo Ready siRNA'er indeholder mindre end 5,0 mM Na + , mindre end 0,06 mM K + og mindre end 0,02 mM Mg2 + .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring siRNA'et (annealet) sendes ved omgivelsestemperatur som tørrede oligonukleotider i et enkelt rør sammen med 1,75 ml nukleasefrit vand til resuspension. Opbevares ved eller under -20 °C.
Oversigt Ambion™ In-vivo GAPDH Positive Control siRNA, 50nmol, Unconjugated Dye, siRNA RNAi Type, Gene Knockdown Positive Control Type, Used for RNAi, Transfection, GAPDH Target Gene, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) RNAi, Transfektion
Inkluderer The siRNA (annealed) is shipped at ambient temperature as dried down oligonucleotides in a single tube, along with 1.75mL nuclease-free water for resuspension
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 50 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål GAPDH