Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™In vivo GAPDH positiv kontrol siRNA
Artikelnummer. 15571114
Skift visning
Mængde:
250 nmol
5 nmol
50 nmol
Tamaño de la unidad:
250nmol
50nmol
5nmol
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde Tamaño de la unidad
15571114 50 nmol 50nmol
15551104 250 nmol 250nmol
15531104 5 nmol 5nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15571114 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 4459407
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ambion™In Vivo siRNA'er er designet ved hjælp af den gennemprøvede Silencer™ Vælg algoritme og inkorporer kemiske modifikationer for overlegen serumstabilitet med in vivo levering.
Ambion™ In vivo siRNA-kontroller
  • Validerede siRNA-kontroller til optimering af siRNA-eksperimenter, der målretter kodende og ikke-kodende transkripter
  • Positive Control siRNA'er blev funktionelt testet i flere almindelige cellelinjer
  • Negative Controls har funktionelt vist minimale effekter på celleproliferation og levedygtighed
  • Inkluder Silencer™ Select modifikationer for øget specificitet eller Ambion™ In Vivo-modifikationer for øget stabilitet
  • Til brug i menneske-, muse- og rotteceller
Hvad er Ambion™ In Vivo siRNA'er?
Ambion™ In vivo siRNA'er er designet ved hjælp af den velafprøvede Silencer™ Select-algoritme og indeholder kemiske modifikationer for bedre serumstabilitet ved in vivo-levering. Den øgede serumstabilitet kompromitterer ikke siRNA'ernes ydeevne.Ambion™ In vivo siRNA'er har vist sig at være ikke-toksiske in vivo (mus) og ikke-immunogene (cellebaserede assays). I cellebaserede assays Ambion™ udviser In vivo siRNA'er tilsvarende eller bedre potenti end Silencer™ Select siRNA'er. Resultatet er bedre tillid til dine in vivo RNAi-eksperimenter, bedre nedslagning når de kombineres med en effektiv leveringsløsning, og sikkerhed for begrænsede uspecifikke effekter.
GAPDH positive kontrol-siRNA'er
Vores omfattende validerede, positive kontrol-siRNA til menneske, mus og rotter GAPDH tjener flere funktioner. For det første er det et ideelt 'test' siRNA for dem, der lige er begyndt på siRNA-eksperimenter, fordi det er valideret til at virke i flere cellelinjer. Derudover, fordi det målretter GAPDH mRNA, som ofte bruges som intern kontrol, er effekten let at analysere, og det giver derfor et fremragende værktøj til at overvåge siRNA-transfektionseffektivitet ved realtids RT-PCR. In Ambion™ Vivo GAPDH Positive Control siRNA viser øget serum- og nukleaseresistens sammenlignet med Silencer™ Select siRNA'er uden tab af styrke eller specificitet og anbefales til in vivo-applikationer.
Kvalitetskontrol
Ambion™ syntetiserer og renser hvert In Ambion™ Vivo siRNA i topmoderne faciliteter for at opfylde de højeste kvalitetsstandarder. Som en del af vores strenge kvalitetskontrolprocedurer analyseres hvert RNA-oligonukleotid med MALDI-TOF massespektrometri, og analytisk HPLC bruges til at overvåge renheden. For at opnå den højeste kvalitet vurderer vi også hvert annealeret siRNA ved gelelektroforese for at bekræfte, at strengene gløder korrekt. Resultatet er premium kvalitets siRNA, der er renset og klar til brug.
In vivo-klare kontroller
Vores 'In Vivo Ready' kontrol-siRNA'er udsættes for det ekstra niveau af rensning og testning, der kræves for at indføre siRNA'er i dyr. Efter HPLC-rensning og udglødning bliver hvert siRNA yderligere renset ved hjælp af en proces, der fjerner overskydende salt via en semipermeabel membran. Resultatet er meget rent siRNA med minimalt saltindhold, egnet til in vivo-applikationer. In vivo siRNA'er filtreres derefter sterilt og testes for tilstedeværelse af endotoksin. Ved koncentrationer på 50 μM i nærvær af deioniseret vand indeholder in vivo Ready siRNA'er mindre end 5,0 mM Na+, mindre end 0,06 mM K+ og mindre end 0,02 mM Mg2+.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indhold og opbevaring siRNA'et (annealet) sendes ved omgivelsestemperatur som tørrede oligonukleotider i et enkelt rør sammen med 1,75 ml nukleasefrit vand til resuspension. Opbevares ved eller under -20 °C.
Oversigt Ambion™ In-vivo GAPDH Positive Control siRNA, 50nmol, Unconjugated Dye, siRNA RNAi Type, Gene Knockdown Positive Control Type, Used for RNAi, Transfection, GAPDH Target Gene, –20°C Storage Temperature, For Research Use Only
Kontroltype Positiv kontrol
RNAi type siRNA
Til brug med (applikation) RNAi, Transfektion
Inkluderer The siRNA (annealed) is shipped at ambient temperature as dried down oligonucleotides in a single tube, along with 1.75mL nuclease-free water for resuspension
Etiket eller farvestof Ukonjugeret
Produktlinje Ambion
Produkttype siRNA
Renhed HPLC
Mængde 50 nmol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mål GAPDH
Mostrar más Mostrar menos
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.