Få mere at vide
Invitrogen™ E. coli Total RNA
Artikelnummer. 10723257
Skift visning
Mængde:
200μ g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10723257 200μ g Hver
1 options
Artikelnummer. 10723257 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM7940
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Den højeste kvalitet RNA tilgængelig fra Invitrogen , den er DNase-behandlet og udsat for uovertrufne kvalitetskontrolstandarder. Et rør med 200 stkμ g gives i en koncentration på 1 mg/ml.
Den højeste kvalitet RNA tilgængelig fra Invitrogen , den er DNase-behandlet og udsat for uovertrufne kvalitetskontrolstandarder. Et rør med 200 stkμ g gives i en koncentration på 1 mg/ml. Prøverne behandles vha Invitrogen RNA-isoleringsreagenser til fremstilling af meget rent, intakt RNA. En stringent DNase-behandling udføres for at sikre, at RNA'et er klar til brug i enhver downstream-applikation, inklusive RT-PCR. Fordi det er umuligt at fjerne hvert DNA-molekyle fra en RNA-prøve, testes hvert præparat for at sikre, at eventuel resterende DNA-kontamination er ubetydelig. Integriteten af RNA'et verificeres ved kapillærelektroforese ved hjælp af Agilent™ 2100 bioanalyzer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bakterieindhold RNA: varierer
Koncentration 1 mg/mL
Indhold og opbevaring 200μ g E. coli Total RNA; butik på eller under– 70 °C
Oversigt E. coli total RNA isoleret fra DH5α celler
Endelig produkttype E. coli total RNA lagret i THE RNA-opbevaringsopløsning (1 mM natriumcitrat, pH 6,4; Kat. nr. AM7000)
Til brug med (applikation) RT-PCR, ribonukleasebeskyttelsesassays, S1 nukleaseassays, cDNA-syntese, Northern-analyse, IVT
Mængde 200μ g
Prøvebehandling DNase-behandlet
Forsendelsestilstand Tøris