Få mere at vide
Invitrogen™ Human lever Total RNA
Beskrivelse
Den højeste kvalitet RNA tilgængelig fra Invitrogen , den er DNase-behandlet, udsat for uovertrufne kvalitetskontrolstandarder og certificeret til at indeholde små RNA'er (miRNA, siRNA og snRNA). Et rør med 100 stkμ g gives i en koncentration på 1 mg/ml. Intakthed af mRNA, genomisk DNA-kontamination, tilstedeværelse/fravær af enzymatiske inhibitorer og ribosomal RNA-kontamination i poly(A)-præparater er alle vigtige aspekter, der bruges til at bedømme kvaliteten af FirstChoice™ RNA'er. Prøverne behandles vha Invitrogen RNA-isoleringsreagenser til fremstilling af meget rent, intakt RNA. En stringent DNase-behandling udføres for at sikre, at RNA'et er klar til brug i enhver downstream-applikation, inklusive RT-PCR. Fordi det er umuligt at fjerne hvert DNA-molekyle fra en RNA-prøve, testes hvert præparat for at sikre, at eventuel resterende DNA-kontamination er ubetydelig. Integriteten af RNA'et verificeres ved kapillærelektroforese ved hjælp af Agilent™ 2100 bioanalyzer.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Certificeringer
microRNA-certificeret
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved eller under -70 °C. Undgå flere –fryse-optøningscyklusser. Alikvoter af produktet kan opbevares kortvarigt ved -20 °C. OPBEVAR IKKE I FROSTFRI FRYSER. |
| Arter | ADN |
| Prøvetype | Total RNA |
| Produktlinje | Ambion |
| Renhed | microRNA-certificeret |
| Mængde | 100μ g |
| Prøvebehandling | DNase-behandlet |
| Eksempelkilde | Normalt væv |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Mehr anzeigen |