Få mere at vide
Invitrogen™ Glykogen (5 mg/ml)
Artikelnummer. 10526565
Skift visning
Mængde:
5 rør
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10526565 5 rør 5ml
1 options
Artikelnummer. 10526565 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9510
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Glykogen er et forgrenet kulhydrat og er nyttigt som en nukleinsyre-medudfælder.
Glykogen er et forgrenet kulhydrat og er nyttigt som en nukleinsyre-medudfælder. Det leveres i fem rør på 1 ml hver i en koncentration på 5 mg/ml.
  • Ideel til RT-PCR
  • Øger pillemassen
  • Kvantitativ genvinding af lave koncentrationer (ng/ml) af nukleinsyre
  • Forhindrer pellettab i nukleasebeskyttelsesassays
Hvad er en medudskiller?
Co-præcipitanter er inerte stoffer, der bruges til at hjælpe med genvinding af nukleinsyrer under alkoholudfældninger. Selvom de kan bruges til at udfælde store mængder nukleinsyrer, er de essentielle for kvantitativ genvinding af små mængder nukleinsyrer i fortyndede opløsninger. Ofte er anvendelsen af sådanne molekyler ikke ønskelig af andre grunde end visualisering af det pelleterede bundfald efter centrifugering. Ved brug i en slutkoncentration på 50 til 150μ g/ml, vil glykogen udfældes sammen med nukleinsyrer i nærvær af 0,5 M ammoniumacetat og isopropanol eller ethanol. Det leveres i en koncentration på 5mg/ml i diethylpyrocarbonatbehandlet destilleret vand. Glykogen vil ikke interferere med 260/280 aflæsninger. Dette glykogenprodukt er isoleret fra musling, en biologisk kilde, ligesom de fleste andre præparater af dette samtidige udfældningsmiddel. Glykogen behandles med Proteinase K og SDS for at fjerne eventuelle kontaminerende nukleaser, og derefter ekstraheres phenol/chloroform, ethanolpræcipiteres og resuspenderes i nukleasefrit vand. Glykogenet er garanteret RNase- og DNase-frit.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 5 mg/mL
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C.
Til brug med (applikation) RNA/DNA-ekstraktion
Produktlinje Ambion
Produkttype Glykogen
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 5 rør
Forsendelsestilstand Tøris
Form Væske