Få mere at vide
Invitrogen™ GlycoBlue™ Samtidig udfældning (15 mg/ml)
Artikelnummer. 10301575
Skift visning
Mængde:
300μ L
5 x 300μ L
Pakningsstørrelse:
1500µL
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10301575 5 x 300μ L 1500µL
10391565 300μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10301575 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9516
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
GlycoBlue Co-præcipitant består af et blåt farvestof, der er kovalent bundet til glykogen, et forgrenet kulhydrat, som er nyttigt som en nukleinsyre-co-præcipitant.
GlycoBlue Co-præcipitant består af et blåt farvestof, der er kovalent bundet til glykogen, et forgrenet kulhydrat, som er nyttigt som en nukleinsyre-co-præcipitant. Det vedhæftede farvestof øger synligheden af pelleten. Dette produkt er et ideelt co-udfældningsmiddel i nukleasebeskyttelsesassays ved 1/100 fortynding af stamopløsning.
Funktioner af GlycoBlue™ Medudskiller:
•Ideel til RT-PCR
• Øger pillemasse og synlighed
• Kvantitativ genvinding af lave koncentrationer (ng/ml) af nukleinsyre
• Forhindrer pellettab i nukleasebeskyttelsesassays
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 15 mg/mL
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C.
Emballagetype Rør
Produktlinje Ambion, GlycoBlue
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 5 x 300μ L
Forsendelsestilstand Tøris
Form Væske