Få mere at vide
Invitrogen™ GLOBINclear™ Kit, mus/rotte, til udtømning af globin-mRNA
Description
Includes
20 μL Capture Oligo Blande; 600 μL Streptavidin magnetiske perler; 1,5 ml 2X hybridiseringsbuffer; 1,5mL Streptavidin Bead Buffer; 1,75 Nukleasefrit vand; 200 μL RNA-bindende perler; 5 ml RNA vaskeopløsningskoncentrat; 1 ml elueringsbuffer; 80 μL RNA-perlebuffer; 4 ml RNA-bindende bufferkoncentrat; 100 1,5 ml non-stick rør
Requires
Sættet kræver brug af et magnetisk stativ. Det magnetiske stativ med 6 rør (kat. nr. AM10055) kan indeholde seks separate 1,5 ml koniske mikrocentrifugerør eller 2 ml rundbundede mikrorør med en diameter på 8 til 10 mm.
Ambion™ GLOBINclear-Mouse™/Rat Kit anvender en ny, ikke-enzymatisk teknologi, der hurtigt udtømmer >95% af alfa- og beta-globin-mRNA fra samlede RNA-præparater udvundet af helblod. Sættet indeholder tilstrækkelige reagenser til 20 reaktioner.
- >Fjern 95% af uønsket globin-mRNA fra helblods total RNA
- Opdage op til 50% flere gener—– analyser tidligere uopdagede gener
- Opnå større repræsentation af genomet, lave 3'/5'-forhold
- Undgå RNase H-behandlinger, der kan nedbryde mRNA og ændre ekspressionsprofiler
Det er bredt kendt, at ekspressionsarraydata genereret fra fuldblods total RNA-prøver har nedsat detektionsfølsomhed sammenlignet med data fra fraktionerede blodprøver. Undersøgelse af helblods total RNA afslører et dominerende bånd i 600.700 –baseområdet. Dette bånd repræsenterer globin mRNA, som udtrykkes i høje niveauer i røde blodlegemer (RBC) og retikulocytter (RBC-prækursorer). Op til 70% af mRNA (efter masse) i fuldblods total RNA er globintranskripter. Array-analyse med total RNA med en høj procentdel af globin-mRNA har vist sig at:
- Reducer gaveopkald
- Mindsker kaldskonkordans
- Øg signalvariation
Kittet GLOBINclear™ anvender en ny hybridiseringsteknologi, der udnytter styrken af biotin/streptavidinbinding, specificiteten af nukleinsyrehybridisering og bekvemmeligheden ved magnetiske separationer. Der findes ingen hårde RNase H-enzymatiske behandlinger, som kan kompromittere ekspressionsprofilen ved at nedbryde mRNA'er andet end globin-mRNA. Det resulterende mRNA er en overlegen skabelon til syntese af mærket cDNA til array-analyse og er ideelt til kvantitativ RT-PCR. Berigelsen giver en markant stigning i Percent Present calls, mindre variabilitet mellem prøve og prøver og lave 3'/5'-forhold.
Tilbehørsprodukt:
Sættet kræver brug af et magnetisk stativ. 6-rørs magnetstativet (SKU# AM10055) kan rumme seks separate 1,5 ml koniske mikrocentrifugerør eller 2 ml rundbundede mikrorør med en diameter på 8 –stk. 10 mm.
Order Info
Forsendelsestilstand: Våd/tøris
Specifications
Specifications
| Produkttype | Mus/rottesæt |
| Indhold og opbevaring | •20μ l Optag Oligo Bland (-°20 C) • 600μ l Streptavidin magnetiske perler (°—4 C må ikke fryses) • 1,5 ml 2X hybridiseringsbuffer (stuetemperatur) • 1,5 ml Streptavidin Bead Buffer (stuetemperatur) • 1,75 Nukleasefrit vand (-20 °C, °4 C eller stuetemperatur) • 200μ l RNA-bindende °perler (—4 C må ikke fryses) • 5 ml RNA vaskeopløsningskoncentrat (4 °C eller stuetemperatur) • 1 ml elueringsbuffer (°4 C eller stuetemperatur) • 80μ l RNA-perlebuffer (stuetemperatur) • 4 ml RNA-bindende bufferkoncentrat (stuetemperatur) • 100 1,5 ml non-stick rør (stuetemperatur) |
| Endelig produkttype | Total RNA (globin mRNA-depleteret) |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Prøvetype | Total RNA (fuldblod) |
| Arter | Mus, Rotte |
| Format | Mikrorør |
| Produktlinje | Ambion, GLOBINclear |
| Til brug med (applikation) | Microarray-analyse, realtids kvantitativ PCR (qPCR), omvendt Transcriptase PCR (RT-PCR), Northern Blotting, cDNA-bibliotekskonstruktion |
| Mængde | 20 forberedelser |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.