Få mere at vide
Invitrogen™ Gel Loading Solution (all-purpose, naturlig agarose)
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Omhyggeligt testet for ikke-specifik endonukleaseaktivitet, exonukleaseaktivitet, RNase-aktivitet og for funktionalitet
- Kompatibel med native agarose og polyacrylamid geler
- Bromophenol Blue og Xylene Cyanol farvestoffer
- Leveres i et 1,4 ml rør
- Samme løsning i Invitrogen sæt
Akrylamidgelelektroforese, agarosegelelektroforese, DNA- og RNA-oprensning og -analyse, Northern-blotting, nukleinsyregel-elektroforese og -blotting
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved -20 °C. |
| Buffer | Prøveindlæsningsbuffere |
| Koncentration | 10X |
| Etiket eller farvestof | Bromphenol blå, xylencyanol |
| Produkttype | Gel Loading Solution |
| Gel kompatibilitet | Polyacrylamid Geler, Native Agarose |
| Mængde | 1 mL |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |