Få mere at vide
Invitrogen™ Gel Loading Buffer II (Denaturing PAGE)
Artikelnummer. 10341475
Skift visning
Mængde:
1 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10341475 10 ml Hver
10107784 1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10341475 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM8547
En –1 2X opløsning af 95 % formamid, 18 mM EDTA og 0,025 % SDS, xylencyanol og bromphenolblåt.
En –1 2X opløsning af 95 % formamid, 18 mM EDTA og 0,025 % SDS, xylencyanol og bromphenolblåt. Leveres i en 1,4 ml flaske. Alle Invitrogen™ Gel Loading Solutions er strengt testet for ikke-specifik endonukleaseaktivitet, exonukleaseaktivitet, RNase-aktivitet og for funktionalitet. Det er de samme løsninger, som vi bruger internt og i vores kits.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C.
Buffer Prøveindlæsningsbuffere
Format Flaske
Etiket eller farvestof Bromphenol blå
Form Væske
Gel kompatibilitet Denaturerende polyakrylamidgeler
Mængde 10 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Ambion