Få mere at vide
Invitrogen™ Gel Loading Buffer II (Denaturing PAGE)
Artikelnummer. 10107784
Skift visning
Mængde:
1 ml
10 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10107784 1 ml Hver
10341475 10 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10107784 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM8546G
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
En –1 2X opløsning af 95 % formamid, 18 mM EDTA og 0,025 % SDS, xylencyanol og bromphenolblåt.
En 1 – 2X opløsning af 95% Formamid, 18 mM EDTA og 0,025% SDS, Xylencyanol og Bromophenol Blue. Leveres i én 1,4 ml flaske. Alle Invitrogen™ Gel Loading Solutions testes grundigt for uspecifik endonukleaseaktivitet, exonukleaseaktivitet, RNase-aktivitet og funktionalitet. Det er de samme løsninger, vi bruger internt og i vores kits.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C.
Buffer Tørringsopløsninger
Format Flaske
Etiket eller farvestof Xylencyanol
Form Væske
Gel kompatibilitet Denaturerende polyakrylamidgeler
Mængde 1 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Ambion
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.