Få mere at vide
Invitrogen™ FirstChoice™ RLM-RACE sæt
Artikelnummer. 10554445
Skift visning
Mængde:
1 Sæt med manual
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10554445 1 sæt Hver
10066184 1 Sæt med manual Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10554445 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM1700
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Indeholder
Exo– Klenow, 10X Decamer Solution, 5X Reaction Buffer minus dATP, 5X Reaction Buffer minus dCTP, DECAtemplate GAPDH-M, and 0.5M EDTA should be stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature.
Kræver
SuperTaq TermostabilTaq DNA-polymerase sælges separat. For optimal amplifikation af fragmenter≥ 1 kb, brug SuperTaq-Plus.
Designet til kun at amplificere cDNA fra fuldlængde, capped mRNA, som normalt producerer et enkelt bånd efter PCR
FastAP™ Termosensitiv alkalisk fosfatase, 10X FastAP buffer, tobakssyrepyrophosphatase, 10x TAP-buffer, T4 RNA-ligase, 10X T4 RNA-ligasebuffer, M-MLV omvendt Transcriptase, RNasehæmmer, 10X RT-buffer, 2,5 mM dNTP-blanding, musethymus-RNA (1 mg/ml), tilfældige decamers, 5' RACE-adapter, 3' RACE-adapter, 5' RACE ydre primer, 5' RACE indre primer, 3' RACE ydre primer, 3' RACE Inner Primer, 5' RACE Outer Control Primer, 5' RACE Inner Control Primer, 5' PCR Control Primer, 3' RACE Control Primer og Ammonium Acetat Stop Solution bør opbevares ved -20 °C. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
FirstChoice™ RLM-RACE Kittet er designet til at amplificere cDNA fra fuldlængde, capped mRNA gennem RNA Ligase Mediated Rapid Amplification of cDNA Ends (RLM-RACE). Sættet sikrer amplifikation af kun fuldlængdetranskripter ved at eliminere ribosomalt RNA, fragmenteret mRNA, tRNA og kontaminerende genomisk DNA under amplifikationsprocessen. Dette sæt er en væsentlig forbedring i forhold til den grundlæggende hurtige amplifikation af cDNA-ender (RACE) protokol.
Bemærk: Kalv-intestinal fosfatase (CIP) var blevet erstattet med FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase adjusted protocol, hvilket eliminerer behovet for at bruge phenol/kloroform-ekstraktion og ethanoludfældning. Hvis det vælges, kan phenol/chloroform-trinnet bruges med opdateret kit efter verificering af reaktionsvolumener.
Funktioner i RLM-RACE Kittet FirstChoice inkluderer:
  • Udvælger 5' og/eller 3' ender af fuldlængde, capped mRNA
  • Optimeret til at sikre detektion af selv sjældne mRNA, hvilket giver specifikt produkt
  • Gør det muligt at færdiggøre eksperimentet på under en dag
Udvælger fuldlængde mRNA—uden rRNA, tRNA eller nedbrudt mRNA
I RLM-RACE-proceduren udvælges FirstChoice fuldlængde mRNA'er ved at behandle total- eller poly(A)-RNA med FastAP termosensitiv alkalisk fosfatase for at fjerne 5'-fosfatet fra alle molekyler, der indeholder frie 5'-fosfater (ribosomalt RNA, fragmenteret mRNA, tRNA og forurenende genomisk DNA). Fuldlængde mRNA'er er upåvirkede. RNA'et behandles derefter med tobakssyrepyrofosfatase (TAP) for at fjerne kapselstrukturen fra det fuldlængde mRNA, hvilket efterlader et 5'-monofosfat. En syntetisk RNA-adapter er ligeret til RNA-populationen—, kun molekyler med et 5'-fosfat, de ubelagte, fuldlængde mRNA'er, vil acceptere adapteren. Tilfældigt primede, reverse transkriptionsreaktioner og indlejret PCR udføres derefter for at forstærke 5'-enden af dit specifikke transkript.
Fra RNA til PCR på under en dag
Hvert trin i FirstChoice RLM-RACE-proceduren er optimeret, så du kan gennemføre alle enzymatiske reaktioner og endda starte PCR på højst 5 timer. FirstChoice RLM-RACE Kittet indeholder reagenser og enzymer til at producere 6 RLM-RACE-klare cDNA-præparater, primere og indlejrede RACE-adapterprimere til 100 PCR-reaktioner. Sættet inkluderer omvendt transkriptionsreagenser og 3' RACE-adapter og primere til 3' RACE. Hvert sæt indeholder kontrol-RNA og primere til at teste sættets ydeevne, protokollen beskrevet i brugervejledningen ved Platinum™ brug af II Hot-Start PCR Master Mix.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype RLM-RACE sæt
Inkluderer Sæt, FastAP™ Termosensitiv alkalisk fosfatase, 10X FastAP buffer, tobakssyre pyrofosfatase, 10X TAP buffer, T4 RNA ligase, 10x T4 RNA ligase buffer, M-MLV omvendt Transcriptase, RNasehæmmer, 10X RT buffer, 2,5 mM dNTP blanding, mus thymus RNA (1 mg/ml), tilfældige decamers, 5' RACE adapter, 3' RACE adapter, 5' RACE ydre primer, 5' RACE indre primer, 3' RACE ydre primer, 3' RACE ydre primer, 3' RACE indre primer, 5' RACE Ydre Kontrolprimer, 5' RACE Indre Kontrolprimer, 5' PCR Control Primer, 3' RACE Control Primer og Ammoniumacetat Stop-opløsning, nukleasefrit vand
Indhold og opbevaring
•FastAP™ Termosensitiv alkalisk fosfatase
•10X FastAP buffer, tobakssyre pyrofosfatase
•10X TAP-buffer, T4 RNA ligase•
10X T4 RNA ligasebuffer•
M-MLV omvendt•Transcriptase
RNase-hæmmer
•10X RT buffer•
2,5 mM dNTP Mix
•Mus thymus RNA (1 mg/ml) •
Random Decamers•
5' RACE adapter•
3' RACE adapter 5' RACE Adapter•
5' RACE ydre primer
•5' RACE indre Primer
3' RACE Ydre primer
•3' RACE Indre primer
•5' RACE Ydre Kontrolprimer
•5' RACE Indre Kontrolprimer•
5' PCR Control Primer•
3' RACE Control Primer•
Ammoniumacetat Stop Opløsning
•Komponenter bør opbevares ved -20 °C. • Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur.
Endelig produkttype cDNA
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Omvendt transkriptase M-MLV
Forsendelsestilstand Tøris
Format Sæt
Produktlinje Ambion, FirstChoice
Til brug med (applikation) cDNA-biblioteker & Bibliotekskonstruktion
Mængde 1 sæt