Få mere at vide
Invitrogen™ RNase-fri elueringsrør (2,0 ml)
Mængde:
100 rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Invitrogen mikrocentrifugerør er garanteret RNase- og DNase-frie.
Funktionerne omfatter:
- Mærket med gradueringer for nemheds skyld
- Flade låg for nem mærkning
- Positivt tætningsdesign, der forhindrer hætter i at åbne sig i kogende vandbade
- Autoklavesikker
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 100 rør |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Dnase Free | RNase-fri, DNase-fri |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Snap Cap |
| Vis mere |