Få mere at vide
Invitrogen™ Elueringsopløsning, nukleinsyreoprensning
Artikelnummer. 15681752
Skift visning
Mængde:
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1000ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15681752 1000 ml 1000ml
1 options
Artikelnummer. 15681752 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4305893
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Elueringsopløsningen bruges til oprensning af totalt RNA fra celler, primære celleisolater, dyre- og plantevæv og tumorer.
Elueringsopløsningen bruges til oprensning af totalt RNA fra celler, primære celleisolater, dyre- og plantevæv og tumorer.
  • Til brug med total RNA-lyseopløsning og nukleinsyreoprensning
  • Størrelse: 1000 ml
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (applikation) Nukleinsyrerensning
Mængde 1000 ml