Få mere at vide
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, RNase-fri
Beskrivelse
Invitrogen Molekylærbiologisk kvalitet, 0,5 M EDTA, pH 8,0 opløsning leveres i én flaske. Løsningen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | EDTA |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Koncentration | 0.5 M |
| Emballagetype | Flaske |
| pH | 8 |
| Produktlinje | Ambion |
| Renhed | Molekylærbiologi karakter |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Form | Væske |
Sikkerhed og håndtering
- 0.5M EDTA PH 8.0 100ML
- Advarsel
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Glycine, N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymeth yl)-, disodiumsalt, dihydrate