Få mere at vide
Invitrogen™ EDTA (0,5 M), pH 8,0, RNase-fri
Artikelnummer. 10135423
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
1 l
Pakningsstørrelse:
100ml
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10135423 100 ml 100ml
10458654 500 ml Hver
10209454 1 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10135423 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9260G
Fremskynd din forskning med eksklusive tilbud inden for biovidenskab
Brug rabatkode 28141
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Invitrogen Molekylærbiologisk kvalitet, 0,5 M EDTA, pH 8,0 opløsning leveres i én flaske. Løsningen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug.
Invitrogen Molekylærbiologisk kvalitet, 0,5 M EDTA, pH 8,0 opløsning leveres i én flaske. Løsningen er certificeret RNase-fri, økonomisk og klar til brug. På grund af den allestedsnærværende tilstedeværelse af RNaser er fremstilling af produkter til brug med RNA særlig udfordrende. Invitrogen's nukleasefrie reagenser og buffere fremstilles i faciliteter, der er specielt designet til at forhindre introduktion af nukleaser. Meget følsomme RNase-assays udføres på flere forskellige stadier af fremstillingsprocessen for at sikre den højeste kvalitet. Disse reagenser testes grundigt for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EDTA
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Koncentration 0.5 M
Emballagetype Flaske
pH 8
Produktlinje Ambion
Renhed Molekylærbiologi karakter
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 0.5M EDTA PH 8.0 100ML
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycine, N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymeth yl)-, disodiumsalt, dihydrate