Få mere at vide
Invitrogen™ EDTA (0,1 mM), pH 8,0, RNase-fri
Artikelnummer. 10072774
Skift visning
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10072774 50 ml 50ml
1 options
Artikelnummer. 10072774 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9912
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Invitrogen 0,1 mM EDTA er en almindeligt anbefalet opbevaringsløsning til RNA-prøver. 0,1 mM EDTA er i nukleasefrit, ultrarent vand. Leveres i en flaske á 50 ml.
Invitrogen 0,1 mM EDTA er en almindeligt anbefalet opbevaringsløsning til RNA-prøver. 0,1 mM EDTA er i nukleasefrit, ultrarent vand. Leveres i en flaske á 50 ml. Det sidste trin i hver RNA-isoleringsprotokol er at resuspendere den oprensede RNA-pellet. Efter omhyggelig isolering af RNA'et er det afgørende, at pelleten suspenderes og opbevares i en sikker, RNase-fri opløsning. 0,1 mM EDTA fremstilles ud fra de reneste tilgængelige reagenser under nøje overvågede forhold i en avanceret produktionsfacilitet. Det udsættes derefter for strenge kvalitetskontrolprocedurer for at garantere deres renhed og ydeevne.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EDTA
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Koncentration 0.1 M
Prøvetype RNA
Til brug med (applikation) Nukleinsyre Gel Elektroforese & Blotting
Emballagetype Flaske
pH 8
Produktlinje Ambion
Renhed DNase-fri, RNase-fri
Mængde 50 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Form Væske