Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ Oligo(dT) 25
Beskrivelse
Dynabeads™ Oligo(dT) 25 mRNA-isoleringskugler er specifikt målrettet mod og indfanger mRNA-molekyler fra praktisk talt enhver rå prøve og eliminerer behovet for at oprense totalt RNA, når den ønskede informationsbærende nukleinsyre er mRNA. Da mRNA kun omfatter ca. –15% af total cellulært RNA, er isolering af totalt RNA ikke den mest effektive måde at isolere mRNA på. Andre teknologier designet til at rense det samlede RNA-udbytte∼ 80 % ribosomalt RNA og tvinger mRNA til at konkurrere med ribosomalt RNA, overføre RNA, mikro-RNA, lille nukleolært RNA og lille cytoplasmatisk RNA om membranbinding. Fordele ved Dynabeads™ Oligo(dT) 25 perler:
• Hurtig og skånsom procedure giver rent intakt mRNA
• Ekstremt ren mRNA-isolering, bedste valg opstrøms for cDNA-syntese
• Udsøgt følsom mRNA-isolering muliggør cDNA-syntese og cDNA-bibliotekskonstruktion fra ultrasmå startprøver (muliggør cDNA-bibliotekskonstruktion fra en enkelt celle)
Sådan fungerer perlerne
Oligo(dT) 25 -coated Dynabeads™ specifikt målrette og fange mRNA-transkriptomet fra en ekstrem bred vifte af rå startprøver. Ribosomalt RNA, DNA, proteiner og små RNA-molekyler (såsom transfer-RNA, mikro-RNA og lille nukleolært RNA) binder sig ikke til perlerne og kasseres. Kun polyadenylerede RNA-arter (mRNA) fanges. Isoleret mRNA er rent, hvilket eliminerer behovet for ribosomal RNA-subtraktion eller en post-ekstraktions-DNase-behandling. Dette søjlefrie system sikrer den højeste transkriptomgendannelse:
• Fysisk mRNA-indfangning på mobile magnetiske perler
• Hurtige og skånsomme magnetiske håndteringsprocedurer
• Intet mRNA tabt under høj g-kraft spins
• Intet mRNA fanget i søjlemembraner under
eluering Anvendelser
mRNA er velegnet til alle nedstrøms molekylære applikationer, herunder genkloning, cDNA-syntese, cDNA-bibliotekskonstruktion, RT-PCR, kvantitativ RT-PCR, RPA (Ribonuclease Protection Assay), subtraktiv hybridisering, primerforlængelse, SAGE , RACE og andre. De Dynabeads™ Oligo(dT) 25 mRNA-isoleringskugler er den ideelle mRNA-oprensningsmetode før cDNA-bibliotekskonstruktion. Brug af disse perler sikrer den højeste genopretning og berigelse af transkriptomet. Disse perler fanger mere af transkriptomet, end det er muligt med metoder, der integrerer et totalt RNA-isoleringstrin opstrøms for mRNA-isolering.
Alsidige elueringsmuligheder
Eluering kan udføres i enhver volumen ned til 5μ L. mRNA-eluering er valgfri, fordi enzymatiske reaktioner i nedstrømsprocedurer ikke hæmmes af tilstedeværelse af Dynabeads™ . Derudover kan man udføre cDNA-syntese direkte på perlerne for at skabe et genanvendeligt fastfase-cDNA-bibliotek.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar 2 °C til 8 °C 2 mL perler |
| High-throughput kompatibilitet | Kompatibel med højt gennemløb |
| Til brug med (applikation) | RNA-ekstraktion |
| Produktlinje | DYNAL , Dynabeads |
| Produkttype | mRNA-isoleringsperle |
| Mængde | 2 mL |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Ligand type | Oligo-dT |
| Form | Perler i ophæng |