Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA Purification Kit (til mRNA-rensning fra det samlede antal RNA-preps).
Beskrivelse
Indeholder
2 ml perler og buffere
Dynabeads™ mRNA Purification Kit isolerer hurtigt mRNA-transkriptomet på typisk 15 minutter og leverer rent, intakt mRNA. Sættet er designet til specifikt at målrette, fange og rense mRNA-molekyler fra samlede RNA-præparater.
Fordele ved at bruge Dynabeads™ mRNA Purification Kit:
- Få rent mRNA på typisk 15 minutter
- Genoplive og berig transkriptomet effektivt
- Fremarbejd mRNA, der er egnet til næsten alle efterfølgende anvendelser
Ren, hurtig mRNA-isolering
Dynabeads™ mRNA Purification Kit indeholder magnetiske perler til isolering af mRNA-transkriptomet fra enhver total eukaryot RNA-forberedelse (se figur). Dynabeads™ magnetiske perler er ensartede i størrelse og meget mobile i opløsning (se figur). Dette gør det muligt for perlefangstoverfladen hurtigt og kontinuerligt at interagere med hele den samlede RNA-prøve under mRNA-fangstfasen. Ribosomalt RNA og små RNA-molekyler (transfer RNA, microRNA, lille nukleolart RNA og lille cytoplasmatisk RNA) binder ikke til perlerne og kasseres. Kun polyadenylerede RNA-arter (mRNA) indfanges, hvilket resulterer i renere og mere følsomme resultater (se figur). Inden for cirka 15 minutter er rent mRNA isoleret og klar til brug i downstream-applikationer.
En ligetil berigelsesproces
mRNA-rensningssættet Dynabeads™ anvender et robust affinitetsrensningsprincip til berigelse af polyadenyleret mRNA. Superparamagnetisk Dynabeads™, koblet til oligo-(dT)25, udlignes først med Binding Buffer og blandes derefter med renset total-RNA. Perlerne vaskes derefter for at fjerne forurenende RNA-arter, og mRNA elueres i så lidt som 5 μl af 10 mM Tris-HCl. Hele processen lettes ved brug af en neodymmagnet (købt separat), som muliggør hurtig og effektiv immobilisering af de magnetiske perler under bufferskift. RNA er egnet til alle efterfølgende molekylære anvendelser, herunder:
- Genkloning
- cDNA-syntese, cDNA-bibliotekskonstruktion
- RT-PCR, kvantitativ RT-PCR
- RPA (Ribonukleasebeskyttelsesassay)
- Subtraktiv hybridisering
- Prik/spor-hybridisering
- Primerudvidelse
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •2 ml Dynabeads Oligo (dT) 25 ; 4 °C |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Oprensningstid | 10 min. |
| Elueringsvolumen | 5 til 20μ L |
| Prøvetype | Total RNA |
| Endelig produkttype | mRNA |
| Til brug med (applikation) | RT-PCR, qPCR, cDNA bibliotek konstruktion, mikroarray analyse |
| Mængde | 2 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Startmaterialemængde | ≤100μ L |
| Vis mere |