Få mere at vide
Invitrogen™ Dynabeads™ mRNA DIRECT™ Mikrorensningssæt
Beskrivelse
Indeholder
2 ml perler og buffere
De Dynabeads mRNA DIRECT Micro Kit isolerer højt oprenset og intakt mRNA direkte fra celler, væv og samlede RNA-prøver.
- Få ekstremt rent mRNA på cirka 15 minutter
- Integrer total RNA-oprensning og mRNA-berigelsestrin
- Udfør omvendt transkription og PCR-amplifikation lige på perlen
- Brug i hele transkriptombibliotekets forberedelse med Ion Total RNA-Seq Kit v2.0
- Slutprodukt: mRNA
Ikke high-throughput kompatibel (manuel)
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 mL perler og buffere Opbevares ved 2 °C til 8 °C. |
| Isoleringsteknologi | Magnetisk perle |
| Prøvetype | Flydende prøver (f.eks. serum), Planteprøver, Virale prøver, Celler, Væv, FFPE og faste prøver, Gær, RNA, Blod |
| Endelig produkttype | mRNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Til brug med (applikation) | Bagside Transcriptase PCR (RT-PCR) |
| Produktlinje | DYNAL, Dynabeads, mRNA DIRECT |
| Produkttype | Mikrorensningssæt |
| Mængde | 2 ml |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |