Få mere at vide
Invitrogen™ dNTP-mix (2,5 mM)
Mængde:
300μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
De samme højkvalitets deoxynukleotidtriphosphatopløsninger, som findes i Invitrogen™ RETROscript™ First Strand cDNA Synthesis Kit til RT-PCR (Kat. Nr. AM1710). De er genstand for streng nukleasetestning samt en funktionel analyse for at sikre høje niveauer af inkorporering. Leveres i et rør indeholdende 0,3 mL, forblandet i en koncentration på 2,5 mM hver.
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevar kl– 20 °C. |
| Koncentration | 2.5 mM |
| Til brug med (applikation) | Revers transkription |
| Etiket eller farvestof | Umærket |
| Produktlinje | Ambion |
| Mængde | 300μ L |
| Forsendelsestilstand | Tøris |