Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ DNase I (RNase-fri)
Beskrivelse
DNase I fungerer ved at hydrolysere phosphodiester-bindinger, der producerer mono- og oligonukleotider med 5'-phosphat- og 3'-hydroxylgruppe. RNase-fri DNase I anbefales til at nedbryde DNA i tilstedeværelse af RNA, i fravær af RNase er afgørende for at opretholde integriteten af RNA. For eksempel bruges DNase I ofte til at fjerne template-DNA efter in vitro-transkription og til at fjerne kontaminerende DNA i totale RNA-præparater (især dem fra transficerede celler, der kan indeholde plasmid-DNA), der anvendes til ribonukleasebeskyttelsesassays, cDNA-bibliotekskontraktion og RT-PCR.
- Testet for kontaminerende RNase- og proteaseaktivitet
- Funktionalitet bestemmes ved fordøjelse af humant genomisk DNA efterfulgt af kvantitativ realtids-PCR for at påvise ufordøjet DNA
- Kræver bivalente kationer (Mg 2+ og Ca 2+ ved henholdsvis ca. 5 mM og 0,5 mM) for maksimal aktivitet og har et pH-optimum på 7,8
- Enhedsdefinition: En enhed er mængden af enzym, der kræves for fuldstændigt at nedbryde μ1 g DNA på 10 min. ved °37 C, og svarer til 0,04 Kunitz-enheder
For et alternativ til bovin DNase I, bedes du overveje rekombinant DNase I (fabrikant nr. AM2235). For en mere aktiv, salt-tolerant DNase, se venligst TURBO™ DNase-produkter (fabrikant nr. AM2239 og AM2238).
PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR), Reverse Transcription
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Enzym | DNase |
| Mængde | 2000 U |
| Produkttype | DNase I |
| Produktlinje | Ambion |