Få mere at vide
Invitrogen™ Ambion™ DNase I (RNase-fri)
Artikelnummer. 10229144
Skift visning
Mængde:
2000 U
5 x 2000 U
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10229144 2000 U -
10239144 5 x 2000 U Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10229144 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM2222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3010.00 DKK
    2738.65 DKK / 2000 enheder
    Spare 271.35 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Uspecifik endonuklease, der nedbryder dobbelt- og enkeltstrenget DNA og kromatin
DNase I fungerer ved at hydrolysere phosphodiester-bindinger, der producerer mono- og oligonukleotider med 5'-phosphat- og 3'-hydroxylgruppe. RNase-fri DNase I anbefales til at nedbryde DNA i tilstedeværelse af RNA, i fravær af RNase er afgørende for at opretholde integriteten af RNA. For eksempel bruges DNase I ofte til at fjerne template-DNA efter in vitro-transkription og til at fjerne kontaminerende DNA i totale RNA-præparater (især dem fra transficerede celler, der kan indeholde plasmid-DNA), der anvendes til ribonukleasebeskyttelsesassays, cDNA-bibliotekskontraktion og RT-PCR.
  • Testet for kontaminerende RNase- og proteaseaktivitet
  • Funktionalitet bestemmes ved fordøjelse af humant genomisk DNA efterfulgt af kvantitativ realtids-PCR for at påvise ufordøjet DNA
  • Kræver bivalente kationer (Mg 2+ og Ca 2+ ved henholdsvis ca. 5 mM og 0,5 mM) for maksimal aktivitet og har et pH-optimum på 7,8
  • Enhedsdefinition: En enhed er mængden af enzym, der kræves for fuldstændigt at nedbryde μ1 g DNA på 10 min. ved °37 C, og svarer til 0,04 Kunitz-enheder
For et alternativ til bovin DNase I, bedes du overveje rekombinant DNase I (fabrikant nr. AM2235). For en mere aktiv, salt-tolerant DNase, se venligst TURBO™ DNase-produkter (fabrikant nr. AM2239 og AM2238).
PCR& Real-Time PCR, Real Time PCR (qPCR), Reverse Transcription
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring -20°C
Forsendelsestilstand Tøris
Enzym DNase
Mængde 2000 U
Produkttype DNase I
Produktlinje Ambion