Få mere at vide
Invitrogen™ DNase I-buffer (10X)
Artikelnummer. 10640226
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10640226
Brand: Invitrogen™ AM8170G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
An Invitrogen komponent af MAXIscript™ Kits, bufferen leveres i et rør indeholdende 1 ml.
An Invitrogen komponent af MAXIscript™ Sæt (kat.nr. AM1312, AM1316, AM1314, AM1326, AM1324, AM1318, AM1322, AM1320, AM1310 og AM1308), bufferen leveres i et rør indeholdende 1 ml.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevar kl– 20 °C.
Koncentration 10X
Til brug med (applikation) Revers transkription
Produktlinje Ambion
Mængde 1 ml