Få mere at vide
Invitrogen™ DNAclear™ Oprensningskit
Beskrivelse
De DNAclear™ cDNA Purification Kit-processen er enkel og hurtig. DNA-mængder i området fra 1 ng til μ3 g kan effektivt renses og koncentreres. De DNAclear proceduren består af tre trin: 1) DNA bindes til mikrofilterpatronen i nærvær af DNA-bindingsbufferen, 2) DNA'et vaskes med cDNA-vaskebufferen, og 3) DNA'et elueres med forvarmet nukleasefrit vand. De DNAclear Kit kan bruges til at fjerne frie nukleotider, oligonukleotider, proteiner og salte fra dsDNA-prøver. DNA'et, der genvindes fra mikrofilterpatronen, er klar til enhver anvendelse, der kræver meget rent DNA, inklusive in vitro-transkriptionsreaktioner.
- Indeholder tilstrækkelige reagenser til 20 oprensninger
- Rens og koncentrer effektivt dsDNA fra 1 ng til 3 μg
- Ideel til downstream-applikationer såsom in vitro -transskription
- Enkel og hurtig protokol: ca. 10 minutter
DNA- og RNA-oprensning og -analyse, DNA-ekstraktion, PCR-produktoprydning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | cDNA-oprensningskit |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger |
| Indhold og opbevaring | cDNA-bindingsbuffer, cDNA-vaskebuffer, mikrofilterpatroner + opsamlingsrør og elueringsrør skal opbevares ved stuetemperatur. Nukleasefrit vand kan opbevares ved enhver temperatur. |
| Endelig produkttype | DNA |
| High-throughput kompatibilitet | Ikke kompatibel med højt gennemløb (manuel) |
| Prøvetype | PCR produkter |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Format | Mikrorør |
| Produktlinje | Ambion , DNAclear |
| Til brug med (applikation) | PCR, sekventering, in vitro transkription, kloning |
| Vis mere |