Få mere at vide
Invitrogen™ DNA-bindende perler til MagMAX™ -96 DNA Multi-Sample Kit
Artikelnummer. 15352506
Skift visning
Mængde:
96 forberedelser
Pakningsstørrelse:
96 enheder
Artikelnummer. Mængde unitSize
15352506 96 forberedelser 96 enheder
1 options
Artikelnummer. 15352506 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 4489112
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
1 rør
Disse er de DNA-bindende perler, der findes i MagMAX-96 DNA Multi-Sample Kit, der er tilgængeligt separat til applikationer, der kræver flere DNA-bindende perler, end der er med i sættet. DNase-fri.
Disse er de DNA-bindende perler, der findes i MagMAX-96 DNA-multiprøvekittet (kat. nr. 4413020, 4413021, 4413022), der er tilgængeligt separat til applikationer, der kræver flere DNA-bindende perler, end der er med i sættet. DNase-fri.
Til brug med: 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion Personal Genome Machine™ (PGM™ ) System, KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor, MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor, OpenArray™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 rør, opbevares ved 2 –8 °C, MÅ IKKE FRYSES.
Format 96-brønds plade
Isoleringsteknologi Magnetisk perle
Prøvetype Blod, Bukalt DNA Collector™ Prøve, Prøver fra multitilstandslæseren, Bukal podning, Celler, Flydende prøver (f.eks. serum), Spyt, Væv (pattedyr), Urin, Fuldblod (pattedyr)
Endelig produkttype Genomisk DNA
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion PGM™ System, KingFisher™ Flex magnetisk partikelprocessor, OpenArray™ , MagMAX™ Express-96 Standard magnetisk partikelprocessor, MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor
Til brug med (applikation) Næste generations sekventering, realtids kvantitativ PCR (qPCR)
High-throughput kompatibilitet High-throughput-kompatibel, ikke High-throughput-kompatibel (manuel), automatiserede protokoller
Produktlinje MagMAX
Produkttype DNA-bindende perle
Mængde 96 forberedelser
Renhed DNase-fri
Mål Genomisk DNA
Test tid 1 hr.