Få mere at vide
Invitrogen™ DEPC-behandlet vand
Artikelnummer. p-4926893
Mængde:
10 x 50 mL
1 x 100 mL
1 x 500 mL
5 x 100 mL
1 x 1000 mL
4 x 1000 mL
Pakningsstørrelse:
4000ml
500ml
Hver
Pakke med 500
Artikelnummer. 10289104
Brand: Invitrogen™ AM9915G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ambion DEPC-behandlet vand er certificeret nukleasefrit. DEPC-behandlet vand autoklaveres før og efter emballering for at sikre sterilitet og inaktivering af DEPC.
Ambion DEPC-behandlet vand er certificeret nukleasefrit. DEPC-behandlet vand autoklaveres før og efter emballering for at sikre sterilitet og inaktivering af DEPC. Det er grundigt testet for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Grad Molekylær biologi
Emballage Flaske
Behandling(er) DEPC-Treated
Mængde 1 x 100 mL
Oprensningsmetode Autoclaved, Membrane-Filtered
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Ambion