Få mere at vide
Invitrogen™ DEPC-behandlet vand
Artikelnummer. 11597065
Skift visning
Mængde:
10 x 50 mL
1 x 100 mL
1 x 500 mL
5 x 100 mL
1 x 1000 mL
4 x 1000 mL
Pakningsstørrelse:
4000ml
500ml
Hver
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11597065 10 x 50 mL Pakke med 500
10289104 1 x 100 mL -
10197484 1 x 500 mL Hver
10565405 5 x 100 mL 500ml
10419224 1 x 1000 mL Hver
10514065 4 x 1000 mL 4000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11597065 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9906
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ambion DEPC-behandlet vand er certificeret nukleasefrit. DEPC-behandlet vand autoklaveres før og efter emballering for at sikre sterilitet og inaktivering af DEPC.
Ambion DEPC-behandlet vand er certificeret nukleasefrit. DEPC-behandlet vand autoklaveres før og efter emballering for at sikre sterilitet og inaktivering af DEPC. Det er grundigt testet for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 6 til 8
Grad Molekylær biologi
Emballage Flaske
Behandling(er) DEPC-behandlet
Mængde 10 x 50 mL
Oprensningsmetode Autoklavet, membranfiltreret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Ambion