Få mere at vide
Invitrogen™ DEPC-behandlet vand
Beskrivelse
Ambion DEPC-behandlet vand er certificeret nukleasefrit. DEPC-behandlet vand autoklaveres før og efter emballering for at sikre sterilitet og inaktivering af DEPC. Det er grundigt testet for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
Tekniske data
Tekniske data
| pH | 6 til 8 |
| Grad | Molekylær biologi |
| Emballage | Flaske |
| Behandling(er) | DEPC-behandlet |
| Mængde | 4 x 1000 mL |
| Oprensningsmetode | Autoklavet, membranfiltreret |
| Produktlinje | Ambion |