Få mere at vide
Invitrogen™ DEPC-behandlet vand
Artikelnummer. 10289104
Skift visning
Mængde:
10 x 50 mL
1 x 100 mL
1 x 500 mL
5 x 100 mL
1 x 1000 mL
4 x 1000 mL
Pakningsstørrelse:
4000ml
500ml
Hver
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10289104 1 x 100 mL -
10197484 1 x 500 mL Hver
11597065 10 x 50 mL Pakke med 500
10565405 5 x 100 mL 500ml
10419224 1 x 1000 mL Hver
10514065 4 x 1000 mL 4000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10289104 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9915G
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ambion DEPC-behandlet vand er certificeret nukleasefrit. DEPC-behandlet vand autoklaveres før og efter emballering for at sikre sterilitet og inaktivering af DEPC.
Ambion DEPC-behandlet vand er certificeret nukleasefrit. DEPC-behandlet vand autoklaveres før og efter emballering for at sikre sterilitet og inaktivering af DEPC. Det er grundigt testet for kontaminering af uspecifik endonuklease-, exonuklease- og RNase-aktivitet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Grad Molekylær biologi
Emballage Flaske
Behandling(er) DEPC-behandlet
Mængde 1 x 100 mL
Oprensningsmetode Autoklavet, membranfiltreret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produktlinje Ambion
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.