Få mere at vide
Invitrogen™ Koniske rør (50 ml) (reol)
Mængde:
200 rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Leveres samlet med grønne skruelåg
- Rørene har et trykt skriverum og volumenmærker på sidevæggene for nemheds skyld
- Disse polypropylenrør er sterile, nukleasefrie, ikke-pyrogene og kan autoklaveres til 121 °C
- 200 x 50 ml rør
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Mængde | 200 rør |
| Sterilitet | Steril |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Produktlinje | Ambion |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| RNase fri | Ja |
| Dnase Free | Ja |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |