Få mere at vide
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR-sæt
Artikelnummer. p-4918702
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Artikelnummer. 10043982
Brand: Invitrogen™ 11753100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
10mL Resuspension Buffer; 1mL Lysis Enhancer; 500μL DNase I, Amplification Grade (1U/μL); 160μL 10X DNase I Buffer; 400μL 25mM EDTA; 100μL SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X Reaction Mix; 1mL 50mM MgSO4; 2mL DEPC-treated water; 10μL HeLa Total RNA (10ng/μL); 100μL ROX Reference Dye
De CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit leverer meget følsomme og specifikke qPCR-resultater i realtid direkte fra celler uden behov for et RNA-oprensningstrin.
De CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit leverer meget følsomme og specifikke qPCR-resultater i realtid direkte fra celler uden behov for et RNA-oprensningstrin.
Effektivitet : giver betydelige tids- og omkostningsbesparelser for øget gennemløb
Bekvemmelighed : enzymblanding omfatter begge dele SuperScript™ III Omvendt Transcriptase og Platinum™Taq DNA polymerase
Følsomhed : intet separat RNA-isoleringstrin øger følsomheden ved at minimere prøvetab
Bredt detektionsområde : detektere mål fra prøver lige fra en enkelt celle til 10.000 celler
Alsidighed : kompatibel med en lang række cellelinjer og prøver indsamlet af Laser Capture Microdissection (LCM)
Strømlin din arbejdsgang
I traditionel real-time kvantitativ RT-PCR (qRT-PCR) isolerer du først RNA fra celler i en tidskrævende procedure, der kan føre til tab af materiale. Ved hjælp af CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit, lyserer du cellerne og tilføjer det komplette lysat direkte til en et-trins qRT-PCR-reaktion med minimal håndtering og prøvetab.
Ideel til din QRT-PCR-applikation
CellsDirect teknologi er valideret til genekspressionsundersøgelser, der involverer begrænsede prøver. CellsDirect One-Step qRT-PCR-sæt er særligt værdifulde til applikationer med høj kapacitet ved at eliminere dyre, tidskrævende RNA-oprensningstrin. De CellsDirect One-Step qRT-PCR Kit kan også bruges til at påvise genomiske DNA-mål. CellsDirect One-Step qRT-PCR-kits kan bruges sammen med hydrolyseprober (f.eks. TaqMan™ eller LUX™ fluorogene primere).
Dette sæt inkluderer et separat rør af ROX™ Referencefarvestof. Et tilsvarende sæt med ROX Referencefarvestof inkluderet i 2X Reaction Mix er også tilgængelig.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •10 ml resuspensionsbuffer
• 1 mL Lysis Enhancer
• 500μ L DNase I, amplifikationsgrad (1 U/μ L)
• 160μ L 10X DNase I-buffer
• 400μ L 25 mM EDTA
• 100μ L SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq Blande
• 2x 1,25 ml 2X reaktionsblanding
• 1 mL 50 mM MgSO 4
•2 mL DEPC-behandlet vand
• 10μ L HeLa Total RNA (10 ng/μ L)
• 100μ L ROX™ Referencefarve (opbevares ved -°20 C i mørke)
Sættet sendes på tøris og skal opbevares ved -20 °C
Detektionsmetode Primer-sonde
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Til brug med (udstyr) 7500 Fast System, 7500 System, BioRad iQ5 , BioRad MyiQ , Corbett RotorGene, MJ Opticon , Stratagene Mx3000P , Stratagene Mx3005P , Stratagene Mx4000 , BioRad iCycler iQ , Cepheid SmartCycler , MJ Chromo4 , QuantStudio 3 og 5 systemer, QuantStudio 6 og 7 Pro systemer, QuantStudio 7 Flex system, QuantStudio 12k Flex system, QuantStudio 6 Flex system
Produktlinje CellsDirect , Platinum , SuperScript
Mængde 100 reaktioner
Til brug med (applikation) RT-PCR
Antal reaktioner 100 reaktioner
Prøvetype Celler